Learn More
Brannan Max. et Min. Thermomètre et hygromètre d'ambiance
Code produit 17801287
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
–10°C à +50°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
17801287 –10°C à +50°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17801287 Fournisseur Brannan Code fournisseur 12/437/3
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Thermomètre et hygromètre avec remise à zéro automatique des valeurs maximales et minimales et support de table
  • Lecture de la température et de l'humidité
  • Lectures maximales et minimales avec réinitialisation automatique
  • Grand écran LCD couleur
  • Plage de température : -10 à +50 °C
  • Plage d'humidité : 10 à 90 % HR
  • Symbole de confort facile à lire
  • Commutable entre Celsius et Fahrenheit
  • Crochet de suspension et support de bureau
  • Piles incluses
Spécification
Type Thermomètre numérique
Taux d’humidité 10 à 99 %
Résolution 0,1 °C / 1 % de humedad relativa
Précision Humedad ±5%HR entre 30 y 60%HR, de lo contrario ±8% de humedad relativa
Plage de températures (métrique) –10°C à +50°C
Précision de la température Temperatura ±17 °C entre 0 y 40 C, °de lo contrario ± °C
Types d’alarme Signe de confort de lecture facile
Type de batterie AAA
Type d’affichage Pantalla LCD a color de gran tamaño
Mémoire Máx. y Mín. Lectura, con 24 hrs. Reinicio automático
Dimensions (L x l x H) 74 x 19.5 x 94 mm
À utiliser avec (application) Mide temperatura y humedad
Comprend Batterie de tests et instructions