Learn More
SICCO Maxi 2-Désiccateur
Code produit 10401511
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
156 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10401511 156 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10401511 Fournisseur SICCO Code fournisseur V 185301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14271.80€
    4218.81€ / 1 pièces
    Économisez 10052.99€
    70% de réduction
Expédition estimée: 18-03-2027
Maxi 2-Dessiccator ACRYLIQUE/ALUMINIUM, 2 compartiments séparés
  • Cadre en aluminium avec panneaux en verre acrylique, deux compartiments et deux portes, comprenant quatre étagères en acier inoxydable, deux plateaux et deux hygromètres, quatre roulettes, utilisable avec jusqu'à 8 étagères par compartiment.
  • Cadre en aluminium renforcé avec panneaux en acrylique
  • Deux portes avec fermeture magnétique et joint en caoutchouc circulaire
  • Quatre roulettes (dont deux roulettes avec freins)
  • Hygromètres électroniques faciles à lire
  • Étagères à hauteur variable en acier inoxydable
  • Étagères télescopiques
  • Plateau pour dessiccant
Specifications
Modèle d’armoire Chargement par l’avant
Type de produit Dessiccateur sans vide
Volume (métrique) 156 l
Dimensions (P x l x H) intérieures 560 x 1150 x 580 mm
Poids (métrique) 34 kg