Description
- Investissez dans un équipement durable : notre distributeur à alimentation centrale robuste est conçu pour résister aux environnements les plus difficiles.
- Un nettoyage facile permet de gagner du temps et de maintenir votre espace de travail hygiénique.
- Protégez les recharges de la saleté et réduisez le gaspillage grâce au capot anti-éclaboussures de ce distributeur.
- Assurez une utilisation simple et un entretien réduit grâce à une distribution à une main, une grande capacité et un remplissage facile.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Distribution de lingettes à alimentation centrale |
| Couleur | Bleu translucide |
| Alternate Part Number | 7322540430936 |
| Dimensions (L x l x H) | 32.8 x 30.2 x 44.7 cm |
| Longueur (métrique) | 32.8 cm |
| Largeur (métrique) | 30.2 cm |
| Hauteur (métrique) | 44.7 cm |
| Capacité | Lingettes |
| Matériau | Plastique |
| Mounting | Fixation murale |
| Afficher plus |