Learn More
Tork Distributeur Maxi Centrefeed
Code produit 30243810 Tous les produits Tork Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu translucide
Red, Smoke
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30243810 Red, Smoke 1 pièce
30057826 Bleu translucide 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30243810 Fournisseur Tork Code fournisseur 653008
Expédition estimée: 03-12-2026
Le distributeur Tork Maxi à dévidage central, au design Performance, améliore l’efficacité et permet d’obtenir plus rapidement le papier nécessaire grâce à une distribution optimisée d’une seule main. L’association adaptée du distributeur et des essuyeurs augmente la productivité tout en réduisant le coût global d’utilisation.
  • Investissez dans un équipement durable : notre distributeur à alimentation centrale robuste est conçu pour résister aux environnements les plus difficiles.
  • Un nettoyage facile permet de gagner du temps et de maintenir votre espace de travail hygiénique.
  • Protégez les recharges de la saleté et réduisez le gaspillage grâce au capot anti-éclaboussures de ce distributeur.
  • Assurez une utilisation simple et un entretien réduit grâce à une distribution à une main, une grande capacité et un remplissage facile.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Distribution de lingettes à alimentation centrale
Couleur Red, Smoke
Alternate Part Number 7322540430332
Dimensions (L x l x H) 32.8 x 30.2 x 44.7 cm
Longueur (métrique) 32.8 cm
Largeur (métrique) 30.2 cm
Hauteur (métrique) 44.7 cm
Capacité Lingettes
Matériau Plastique
Mounting Fixation murale
No. of Compartments 1
Product Style Couvercle à charnière
Modèle Performances
Quantité 1 de chaque