Description
- Agitateur magnétique puissant sans fonction de chauffage
- Agite des volumes jusqu’à 150 L (H2O)
- Boîtier plat en acier inoxydable robuste
- Moteur antiblocage
- Vitesse infiniment variable
- Affichage numérique à LED de la vitesse
- Minuteur (0 à 56 min) ou fonctionnement continu
- Interfaces USB et RS232 intégrées
Spécification
Spécification
| Vitesse | 0 à 600 tr/min |
| Capacité | 150 L (H2O) |
| Dimensions (L x l x H) | 505 x 110 x 585 mm |
| Zone de surface de plaque supérieure (métrique) | 500 x 500 mm |
| Alimentation électrique | 50/60 Hz, 35 W |
| Couleur | Bleu, Argent |
| Minuteur | 0 à 56 min |
| Poids (métrique) | 21,36 kg |