Learn More
Scie Plas Unité d’électrophorèse sur gel réfrigérée Maxi-Plus
Description
- Refroidissement permettant des séparations plus rapides, à plus haute tension, sans perte de résolution
- Ports de refroidissement pour la connexion à l’alimentation en eau du laboratoire ou au refroidisseur externe en option
- Douze fentes de peigne
- Peignes compatibles avec les pipettes multicanaux
- Peignes réglables en hauteur à code couleur
- Ports pour recirculation de tampon pour la connexion à une pompe péristaltique
- Bandes de chargement colorées
- Plateau de coulage acrylique transparent aux UV
- Poignées latérales pour un transport facile en toute sécurité dans le laboratoire
Caractéristiques des peignes :
- Connecteur de sortie d’alimentation : Protégé, 4 mm (diamètre)
- Épaisseur des peignes : 1, 1,5 ou 2 mm
- Capacité des peignes : 26 à 52 échantillons
- Fentes de peigne : 12
- Distance de migration entre les fentes des peignes : 2,0cm
Spécification
Spécification
| Type | Unité d’électrophorèse sur gel |
| Dimensions du gel | 300 x 250 mm |
| Comprend | 1 x plateau de coulage de gel, 6 x peignes à 26 échantillons de 1,0 mm d’épaisseur, ports pour recirculation de tampon, connecteurs d’alimentation et bandes de chargement |
| Modèle | Maxi-Plus |
| Taille de l’échantillon | 624 (max.) |
| Volume (métrique) du tampon | 3 000 ml |
| Dimensions (L x l) | 30 x 25 cm (gel) |
| Dimensions (L x l x H) | 56 x 33 x 9 cm |
| Longueur (métrique) globale | 300 mm |
| Largeur (métrique) du gel | 250 mm |