Learn More
Thermo Scientific™ Kit de synthèse de l’ADNc premier brin Maxima pour la RT-qPCR
Code produit 15279064 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Kit only
Kit with dsDNase
Nbre de réactions:
200 réactions
50 réactions
Conditionnement:
200 réactions
50 réactions
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Nbre de réactions Conditionnement
15279064 Kit with dsDNase 50 réactions 50 réactions
10282650 Kit only 50 réactions 50 réactions
10334500 Kit only 200 réactions 200 réactions
15273796 Kit with dsDNase 200 réactions 200 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15279064 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K1671
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    524.00€
    455.65€ / 50 réactions
    Économisez 68.35€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Gagnez du temps et réduisez les erreurs de pipetage avec les composés prémélangés de ce système complet pour une synthèse efficace de l’ADNc du premier brin.
Le kit de synthèse d’ADNc premier brin Maxima pour la RT-qPCR est un système pratique optimisé pour la synthèse d’ADNc dans les applications de RT-PCR quantitatives (RT-qPCR) en deux étapes. Le kit utilise la transcriptase inverse (RT) Maxima, une enzyme avancée dérivée par évolution in vitro de la RT M-MuLV. L’enzyme présente une grande thermostabilité, une robustesse et un taux de synthèse d’ADNc plus élevé par rapport à la RT M-MuLV de type sauvage.
Le kit de synthèse d’ADNc premier brin Thermo Scientific Maxima pour RT-qPCR en temps réel est un système pratique optimisé pour la synthèse d’ADNc dans les applications de PCR quantitative en temps réel (qPCR en temps réel) en 2 étapes. Le kit utilise la transcriptase inverse (RT) Maxima, une enzyme avancée dérivée par évolution in vitro de la RT M-MuLV. L’enzyme présente une grande thermostabilité, une robustesse et un taux de synthèse d’ADNc plus élevé par rapport à la RT M-MuLV de type sauvage.
Le kit de synthèse d’ADNc premier brin Maxima pour la RT-qPCR est capable de synthétiser de l’ADNc reproductible à partir d’une large gamme de quantités d’ARN total (1 pg à 5 μg) à des températures élevées (42 à 65°C). La réaction de synthèse peut s’effectuer en 15 à 30 minutes. Les composants du kit de synthèse de l’ADNc premier brin Maxima pour la RT-qPCR sont prémélangés afin de gagner du temps et de réduire le risque d’erreurs de pipetage.
Le nouveau kit de synthèse de l’ADNc premier brin Maxima avec dbDNase simplifie considérablement le flux de travail qui réunit, dans une procédure à un tube, élimination de l’ADN génomique et synthèse de l’ADNc. Le kit contient une nouvelle DNase spécifique double brin (DNasedb) conçue pour éliminer l’ADN génomique contaminant des préparations d’ARN en 2 minutes sans nuire à la qualité ou à la quantité d’ARN. Une activité hautement spécifique vers l’ADN double brin garantit que l’ADN simple brin (comme l’ADNc et les amorces) n’est pas clivé et que l’ARN traité par DNasedb peut être directement ajouté à la transcription inverse.
Points clés
  • Étape d’élimination intégrée de l’ADNg
  • Rendements élevés d’ADNc pleine longueur jusqu’à 20 kb.
  • Synthèse d’ADNc efficace à températures élevées comprises entre 42 et 65°C.
  • Taux de synthèse amélioré : synthèse d’ADNc complète en 15 à 30 minutes.
  • Sensibilité et spécificité élevées
Applications
  • RT-PCR en 2 étapes
  • RT-qPCR en 2 étapes
Comprend
Le kit de synthèse d’ADNc premier brin Maxima pour RT-qPCR contient
  • Mélange enzymatique Maxima (transcriptase inverse Maxima et inhibiteur d’ARNase RiboLock)
  • Mélange 5 X Reaction Mix (tampon de réaction, dNTPs, oligo (dT)18 et amorces hexamères aléatoires)
  • Eau exempte de nucléase
Le kit de synthèse d’ADNc premier brin Maxima avec DNasedb contient
  • Mélange enzymatique Maxima (transcriptase inverse Maxima et inhibiteur d’ARNase RiboLock)
  • Mélange 5 X Reaction Mix (tampon de réaction, dNTPs, oligo (dT)18 et amorces hexamères aléatoires)
  • DNasedb
    • Tampon DNasedb 10X
  • Eau exempte de nucléase
Informations supplémentaires relatives aux composants de la réactionL’inhibiteur d’ARNase RiboLock recombinant fourni avec le mélange enzymatique Maxima protège efficacement les modèles d’ARN de la dégradation par les RNases A, B et C à des températures jusqu’à 55C.L’oligo(dT)18 et les amorces hexamères aléatoires sont fournis avec le kit. Les amorces hexamères aléatoires se lient de façon non spécifique et sont utilisées pour synthétiser l’ADNc à partir de tous les ARN d’une population d’ARN totaux. L’amorce oligo(dT)18 se fixe sélectivement à l’extrémité 3’ de l’ARN poly(A), synthétisant uniquement l’ADNc des ARNm poly(A). Les amorces spécifiques aux gènes peuvent également être utilisées avec le kit pour amorcer la synthèse à partir d’une séquence spécifiée.
L’eau exempte de nucléase est fournie pour la préparation et la dilution des échantillons d’ARN. L’absence d’endo-, d’exodésoxyribonucléases, de ribonucléases et de phosphatases a été confirmée par des tests de qualité appropriés.
Kit de synthèse d’ADNc premier brin Maxima Universal
Uniquement disponible aux États-Unis et au Canada
Le kit de synthèse d’ADNc premier brin Maxima Universal diffère du kit de synthèse d’ADNc premier brin Maxima car il dispose de composants de kit séparés : transcriptase inverse Maxima, inhibiteur d’ARNase RiboLock, tampon RT 5X, dNTP 10 mM, amorce oligo (dT)18, amorce hexamère aléatoire et eau sans nucléase.
Danger : Non
Contrôle qualité :
  • Testé fonctionnellement dans la RT-qPCR en deux étapes en utilisant différentes quantités de départ (5 ng à 0,5 fg) de transcription d’ARN dans les réactions de transcription inverse suivies d’une amplification avec le mélange qPCR Maxima SYBR Green / ROX Master Mix.
  • L’efficacité est comprise dans la plage de 90 à 110 %, la pente est comprise entre -3,09 et -3,58 avec un coefficient de corrélation de > 0,99.
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Conditions de conservation : − 20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage
• Mélange enzymatique Maxima
• Reaction Mix 5X
• DNasedb
• Tampon de DNasedb 10X
• Eau exempte de nucléase
Conserver à –20°C.
Format Kit de synthèse d’ADNc premier brin
GC-Rich PCR Performance Élevé
Vitesse de réaction 30 min
Technique Transcription inverse
Température de réaction optimale 50°C à 55°C
Quantité 50 réactions x 20°μl
Transcriptase inverse Maxima
Activité de la ribonucléase H Oui
Conditions d’expédition Neige carbonique
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Type de produit final ADNc premier brin
Nbre de réactions 50 réactions
Format de réaction Composants séparés
Type de réactif Transcription inverse
Taille (produit final) Jusqu’à 20 kb
Matériau de départ ARN
Comprend Kit with dsDNase