Learn More
Thermo Scientific™ Maxima™ H Minus cDNA Synthesis Master Mix
Code produit 15676019 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Kit only
Kit with dsDNase
Nbre de réactions:
200 réactions
50 réactions
Conditionnement:
200 réactions
50 réactions
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Nbre de réactions Conditionnement
15676019 Kit only 50 réactions 50 réactions
15686019 Kit only 200 réactions 200 réactions
15696019 Kit with dsDNase 50 réactions 50 réactions
15606029 Kit with dsDNase 200 réactions 200 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15676019 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur M1661
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    489.00€
    342.65€ / 50 réactions
    Économisez 146.35€
    29% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offrent un Master Mix à un tube pour une synthèse d’ADNc pratique et cohérente pour les applications RT-qPCR à deux étapes. Ce format permet de rationaliser le flux de travail de la RT-qPCR, d’économiser du temps, de réduire les erreurs de pipetage afin de donner aux clients une synthèse d’ADNc sensible, fiable et rapide.
Thermo Scientific Maxima H Minus cDNA Synthesis Master Mix, available with or without dsDNase, provides all cDNA synthesis reaction components in a convenient one-tube master mix. It is optimized for highly efficient cDNA synthesis for two-step quantitative RT-PCR (RT-qPCR) applications and reproducible cDNA synthesis at elevated temperatures (50–65°C) within 30 minutes.
Transcriptase inverse (RT) Thermo Scientific Maxima H Minus : enzyme RNase H minus formulée en un Master Mix en un seul tube pratique avec un protocole simplifié, pour une cohérence et un contrôle maximum de la RT-qPCR. Issu de l’évolution moléculaire pour améliorer la thermostabilité, la robustesse et les taux de synthèse. La RT Maxima H Minus augmente jusqu’à 50 fois la processivité, n’a aucune activité RNase H et démontre une sensibilité plus élevée.
  • Transcrit efficacement de grandes et petites quantités d’ARN
  • Configuration rapide et pratique éliminant la variabilité liée au pipetage
  • Réduit le risque de contamination croisée entre les échantillons
  • Sensibilité toujours plus élevée pour une grande variété de cibles génétiques
  • Linéarité élevée dans la synthèse de l’ADNc sur une large plage dynamique
  • Activité enzymatique complète de 42 à 55°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 5X
Contenu et stockage
• Master Mix de synthèse d’ADNc Maxima H Minus (1 x 200 μl)
• Master Mix de contrôle “sans RT” de synthèse d’ADNc Maxima H Minus (1 x 200 μl)
• Eau sans nucléase (1 x 1,25 ml)
Conserver entre –30°C et –5°C.
Format Master Mix de synthèse d’ADNc
GC-Rich PCR Performance Élevé
Vitesse de réaction 30 min
Technique Transcription inverse
Température de réaction optimale 50°C
Quantité Each
Transcriptase inverse Maxima H Minus
Activité de la ribonucléase H Réduction
Conditions d’expédition Glace carbonique
À utiliser avec (application) Synthèse d’ADNc, RT-PCR
Type de produit final ADNc premier brin
Nbre de réactions 50 réactions
Format de réaction Composants prémélangés
Type de réactif Transcription inverse
Taille (produit final) Jusqu’à 20 kb
Matériau de départ ARN
Comprend Kit only