Learn More
Thermo Scientific™ Maxima™ H Minus cDNA Synthesis Master Mix
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Thermo Scientific Maxima H Minus cDNA Synthesis Master Mix, available with or without dsDNase, provides all cDNA synthesis reaction components in a convenient one-tube master mix. It is optimized for highly efficient cDNA synthesis for two-step quantitative RT-PCR (RT-qPCR) applications and reproducible cDNA synthesis at elevated temperatures (50–65°C) within 30 minutes.
Transcriptase inverse (RT) Thermo Scientific Maxima H Minus : enzyme RNase H minus formulée en un Master Mix en un seul tube pratique avec un protocole simplifié, pour une cohérence et un contrôle maximum de la RT-qPCR. Issu de l’évolution moléculaire pour améliorer la thermostabilité, la robustesse et les taux de synthèse. La RT Maxima H Minus augmente jusqu’à 50 fois la processivité, n’a aucune activité RNase H et démontre une sensibilité plus élevée.
- Transcrit efficacement de grandes et petites quantités d’ARN
- Configuration rapide et pratique éliminant la variabilité liée au pipetage
- Réduit le risque de contamination croisée entre les échantillons
- Sensibilité toujours plus élevée pour une grande variété de cibles génétiques
- Linéarité élevée dans la synthèse de l’ADNc sur une large plage dynamique
- Activité enzymatique complète de 42 à 55°C
Specifications
Specifications
| Concentration | 5X |
| Contenu et stockage | • Master Mix de synthèse d’ADNc Maxima H Minus (1 x 200 μl) |
| Format | Master Mix de synthèse d’ADNc |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Vitesse de réaction | 30 min |
| Technique | Transcription inverse |
| Température de réaction optimale | 50°C |
| Quantité | Each |
| Transcriptase inverse | Maxima H Minus |
| Activité de la ribonucléase H | Réduction |
| Show More |