Learn More
Thermo Scientific™ Kit de synthèse d’ADNc à double brin Maxima H Minus
Description
Includes
Mélange d’enzymes de première brin, mélange de réaction de première brin 4X, mélange d’enzymes de deuxième brin, mélange de réaction de deuxième brin 5X, EDTA 0,5 M (pH 8.0), RNase I (10 u/μL), ARN de contrôle (0,5μg / μl), Oligo(dT)18 Primer, 100 μM, 0,5μg / μl, amorceur d’hexamère aléatoire, 100 μM, 0,2 μg / μl, eau, sans nucléase, protocole détaillé
Le kit de synthèse d’ADNc double brin Thermo Scientific Maxima H Minus est un système complet permettant la synthèse efficace de l’ADNc double brin à partir d’ARN total ou d’ARNm.Les réactions de synthèse de l’ADNc premier et deuxième brins sont réalisées dans le même tube sans nécessiter d’étapes d’extraction organique intermédiaire ou de précipitation de l’éthanol.Ce format à tube unique pratique accélère la procédure de synthèse et optimise la récupération de l’ADNc.Le kit contient des composants prémélangés pour réduire le nombre d’étapes de pipetage nécessaires à la réalisation de la procédure.
Les réactions de synthèse de l’ADNc premier et second brin sont réalisées dans le même tube sans nécessiter d’extraction organique intermédiaire ou de précipitation à l’éthanol. Ce format à tube unique pratique accélère la procédure de synthèse et maximise la récupération d’ADNc. Le kit contient des composants pré-mélangés pour réduire le nombre d’étapes de pipetage nécessaires à la réalisation de la procédure.
Les caractéristiques du kit de synthèse d’ADNc double brin Maxima H Minus sont les suivantes :
- Synthèse efficace d’ADNc double brin pleine longueur
- Rapide : opération réalisée en moins de deux heures
- Pratique : composants pré-mélangés
- Complet : comprend toutes les amorces, tous les contrôles et tous les réactifs d’élimination d’ARN résiduel
Applications
- Synthèse d’ADNc double brin entier à extrémité franche pour le clonage
- Construction d’une bibliothèque d’ADNc double brin
Informations sur la commande
Les commandes passées du lundi au mercredi sont expédiées le lendemain ; les commandes passées le jeudi et le vendredi sont expédiées le lundi suivant.
Spécification
Spécification
| Format | 10 réactions |
| Température de réaction optimale | 50 à 55 °C |
| Gamme de produits | Maxima |
| Type de produit | Kit de synthèse d’ADNc |
| Quantité | 10 réactions |
| Transcriptase inverse | Maxima H Minus |
| À utiliser avec (application) | Clonage |
| Type de produit final | ADNc double brin |
| Nbre de réactions | 10 réactions |
| Format de réaction | Composants séparés |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Maxima H Minus Double-Stranded cDNA Synthesis Kit
- Attention
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: EDTA