Learn More
Thermo Scientific™ Maxima Inverse Transcriptase (200 U/μL)
Code produit 10869200 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 000 unités
2 000 unités
4 x 10 000 unités
Conditionnement:
10000 unités
2000 unités
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10869200 10 000 unités 10000 unités
10899010 2 000 unités 2000 unités
10420100 4 x 10 000 unités -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10869200 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EP0742
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    276.00€
    201.65€ / 10000 pièces
    Économisez 74.35€
    26% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Thermo Scientific Maxima Inverse Transcriptase (RT) a été développé par évolution in vitro de M-MuLV RT. L’enzyme possède une activité polymérase ARN et ADN dépendante, ainsi qu’une activité RNase H.
La transcriptase inverse (RT) Maxima a été développée par évolution in vitro de la RT M-MuLV. L’enzyme possède une activité polymérase ARN et ADN dépendante, ainsi qu’une activité RNase H. Cette enzyme issue du génie génétique offre une thermostabilité et une robustesse considérablement améliorées, ainsi que des taux de synthèse accrus par rapport à la RT M-MuLV de type primitive.
La transcriptase inverse Maxima permet une synthèse reproductible de l’ADNc à partir d’un large éventail de quantités d’ARN total d’entrée (de 1 pg à 5 μg) à des températures élevées (50 à 65°C), ce qui fait de cette enzyme un outil idéal pour la RT-qPCR en deux étapes (voir les données à l’appui).
En raison de sa haute thermostabilité, l’enzyme Maxima maintient une pleine activité pendant toute la réaction de transcription inverse, génère les rendements d’ADNc les plus élevés et est même capable de synthétiser de très longs produits de transcription d’ARN jusqu’à 20 kb (voir les données à l’appui). La température de la réaction peut être augmentée jusqu’à 65°C pour une transcription efficace des régions d’ARN présentant un degré élevé de structure secondaire ou pour améliorer la spécificité à l’aide d’amorces spécifiques de certains gènes. En raison de son taux de synthèse accru, la réaction de transcriptase inverse peut être réalisée en 15 à 30 min.
Thermo Scientific Maxima Inverse Transcriptase (RT) a été développé par évolution in vitro de M-MuLV RT. L’enzyme possède une activité polymérase ARN et ADN dépendante, ainsi qu’une activité RNase H. L'enzyme modifiée présente une thermostabilité et une robustesse considérablement améliorées, ainsi que des taux de synthèse accrus par rapport à la RT M-MuLV de type sauvage.
Maxima Inverse Transcriptase est capable de synthétiser de l'ADNc de manière reproductible à partir d'une large gamme de quantités totales d'ARN (de 1 pg à 5 pg).μg) à des températures –élevées (°50 65 °C), ce qui fait de cette enzyme un outil idéal pour la RT-qPCR en deux étapes (voir les données complémentaires).
Grâce à sa haute thermostabilité, Maxima L'enzyme conserve toute son activité pendant toute la réaction de transcription inverse, génère les rendements les plus élevés d'ADNc et est capable de synthétiser même de très longs transcrits d'ARN jusqu'à 20 kb. La température de réaction peut être augmentée jusqu'à 65 °C °pour une transcription efficace des régions d'ARN présentant une structure secondaire élevée ou pour améliorer la spécificité en utilisant des amorces spécifiques aux gènes. Grâce à sa vitesse de synthèse accrue, la réaction de transcriptase inverse peut être achevée en 15 à 30 minutes.
Caractéristiques de Maxima Inverse Transcriptase inclure:
• Rendements élevés d'ADNc pleine longueur jusqu'à 20 kb
• Actif jusqu'à 65 °C. Thermostable. °90
•% —d'activité après incubation à 50 °C pendant 60 °minutes.
• La haute sensibilité permet une synthèse d'ADNc reproductible à partir d'une large gamme de quantités d'ARN total (1 pg à 5 pg).μg)
• Formule efficace pour une synthèse complète d'ADNc en 15 à 30 minutes
• Incorpore des nucléotides
modifiés. Applications :
•RT-PCR en deux étapes.
• RT-qPCR en deux étapes
• Synthèse du premier brin d'ADNc
• Construction de banques d'ADNc complètes
• marquage de l'ADN
•
Extension d'apprêt également disponible
• Maxima Inverse Transcriptase (Réf. EP0741)
• Maxima Kit de synthèse d'ADNc de premier brin pour RT-qPCR (Réf. K1641)
• Maxima Kit de synthèse d'ADNc de premier brin pour RT-qPCR, avec dsDNase (Réf. K1671)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 200 U / μl
Contenu et stockage
• Maxima Inverse Transcriptase , 1 x 10 000 unités (200 U/μL)
• Stockage de tampon RT 5
X chez – 20 °C.
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Vitesse de réaction 30 min
Technique Transcription inverse
Température de réaction optimale 50°C à 55°C
Quantité 10 000 unités
Transcriptase inverse Maxima
Activité de la ribonucléase H Oui
Conditions d’expédition Glace carbonique
Type de produit final ADNc premier brin
Format de réaction Composants séparés
Type de réactif Transcription inverse
Taille (produit final) Jusqu’à 20 kb
Matériau de départ ARN