Learn More
Thermo Scientific™ Maxima Inverse Transcriptase (200 U/μL)
Code produit 10899010 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 000 unités
2 000 unités
4 x 10 000 unités
Conditionnement:
10000 unités
2000 unités
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10899010 2 000 unités 2000 unités
10869200 10 000 unités 10000 unités
10420100 4 x 10 000 unités -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10899010 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EP0741
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Thermo Scientific Maxima Inverse Transcriptase (RT) a été développé par évolution in vitro de M-MuLV RT. L’enzyme possède une activité polymérase ARN et ADN dépendante, ainsi qu’une activité RNase H.
La transcriptase inverse (RT) Maxima a été développée par évolution in vitro de la RT M-MuLV. L’enzyme possède une activité polymérase ARN et ADN dépendante, ainsi qu’une activité RNase H. Cette enzyme issue du génie génétique offre une thermostabilité et une robustesse considérablement améliorées, ainsi que des taux de synthèse accrus par rapport à la RT M-MuLV de type primitive.
La transcriptase inverse Maxima permet une synthèse reproductible de l’ADNc à partir d’un large éventail de quantités d’ARN total d’entrée (de 1 pg à 5 μg) à des températures élevées (50 à 65°C), ce qui fait de cette enzyme un outil idéal pour la RT-qPCR en deux étapes (voir les données à l’appui).
En raison de sa haute thermostabilité, l’enzyme Maxima maintient une pleine activité pendant toute la réaction de transcription inverse, génère les rendements d’ADNc les plus élevés et est même capable de synthétiser de très longs produits de transcription d’ARN jusqu’à 20 kb (voir les données à l’appui). La température de la réaction peut être augmentée jusqu’à 65°C pour une transcription efficace des régions d’ARN présentant un degré élevé de structure secondaire ou pour améliorer la spécificité à l’aide d’amorces spécifiques de certains gènes. En raison de son taux de synthèse accru, la réaction de transcriptase inverse peut être réalisée en 15 à 30 min.
L’enzyme possède une activité polymérase ARN et ADN dépendante, ainsi qu’une activité RNase H. Cette enzyme issue du génie génétique offre une thermostabilité et une robustesse considérablement améliorées, ainsi que des taux de synthèse accrus par rapport à la RT M-MuLV de type primitive.
La transcriptase inverse Maxima permet une synthèse reproductible de l’ADNc à partir d’un large éventail de quantités d’ARN total d’entrée (de 1 pg à 5 µg) à des températures élevées (50 à 65°C), ce qui fait de cette enzyme un outil idéal pour la RT-qPCR en deux étapes (voir les données à l’appui).
En raison de sa haute thermostabilité, l’enzyme Maxima maintient une pleine activité pendant toute la réaction de transcription inverse, génère les rendements d’ADNc les plus élevés et peut même synthétiser de très longs produits de transcrits d’ARN jusqu’à 20 kb. La température de la réaction peut être augmentée jusqu’à 65°C pour une transcription efficace des régions d’ARN présentant un degré élevé de structure secondaire ou pour améliorer la spécificité à l’aide d’amorces spécifiques de certains gènes. En raison de son taux de synthèse accru, la réaction de transcriptase inverse peut être réalisée en 15 à 30 minutes
Points clés
• Hauts rendements d’ADNc de pleine longueur jusqu’à 20 kb
• Active jusqu’à 65°C
• Thermostable : active à 90 % après incubation à 50°C pendant 60 minutes
• Haute sensibilité : synthèse d’ADNc reproductible à partir d’une large gamme de quantités d’ARN total (1 pg à 5 µg)
• Efficace : synthèse d’ADNc complète en 15 à 30 minutes
• Incorpore des nucléotides modifiés
Applications
• RT-PCR en deux étapes
• RT-qPCR en deux étapes
• Synthèse d’ADNc premier brin
• Construction de bibliothèques d’ADNc de pleine longueur
• Marquage d’ADN
• Extension d’amorce
Également disponible : Kit de synthèse de l’ADNc premier brin Maxima pour la RT-qPCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 200 U / μl
Contenu et stockage
• Transcriptase inverse Maxima, 1 x 2 000 unités (200 U/μl)
• Tampon RT 5X
Conserver à –20°C.
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Vitesse de réaction 30 min
Technique Transcription inverse
Température de réaction optimale 50°C à 55°C
Quantité 2 000 unités
Transcriptase inverse Maxima
Activité de la ribonucléase H Oui
Conditions d’expédition Neige carbonique
Type de produit final ADNc premier brin
Format de réaction Composants séparés
Type de réactif Transcription inverse
Taille (produit final) Jusqu’à 20 kb
Matériau de départ ARN