Learn More
Amarell™ Aimant permanent pour thermomètre oscillant
Code produit 10212171
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’immersion:
Totale ou partielle
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’immersion Conditionnement
10212171 Totale ou partielle 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10212171 Fournisseur Amarell™ Code fournisseur G13800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.63€
    4.17€ / 1 pièces
    Économisez 6.46€
    60% de réduction
Expédition estimée: 29-12-2026
À utiliser avec les thermomètres maximum pour les applications oscillantes. L’aimant permanent peut être utilisé en immersion totale ou partielle.
  • Avec index et aimant
  • Pour une immersion totale et partielle
Spécification
Type d’immersion Totale ou partielle
Comprend Index et aimant