Learn More
Thermo Scientific™ Plate-formes Thermo Scientific spécifiques MaxQ 3000/5000 avec pinces
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Pour utilisation avec les agitateurs Thermo Scientific MaxQ 3000 et MaxQ 5000
En cas d’utilisation d’une seule taille de récipient, par exemple un flacon, ces plate-formes offrent une capacité maximale et sont livrées équipées de pinces.
- Livrées équipées de pinces pour fournir une capacité maximale
Spécification
Spécification
| Type de produit | Plateau à usage général |
| Dimensions (L x l) | 30 x 18 in |
| Longueur (impériale) de la plateforme | 30 in |
| Longueur (métrique) de la plateforme | 76 cm |
| Largeur (impériale) de la plateforme | 18 in |
| Largeur (métrique) de la plateforme | 45,7 cm |
| À utiliser avec (équipement) | MAXQ 3000 et 5000 MAXQ Shakers Seulement |
| Nbre de positions | 1 |