Learn More
Thermo Scientific™ Plate-formes Thermo Scientific spécifiques MaxQ 3000/5000 avec pinces
Code produit 10420204 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Agitateurs MaxQ™ 3000
MAXQ 3000 et 5000 MAXQ Shakers Seulement
MaxQ 3000 Shaker Seulement
Type de produit:
Entonnoir de séparation
Entonnoir de séparation (de 500 ml à 2 L)
Plateau à usage général
Plateforme réglable pour récipients
Longueur (impériale) de la plateforme:
30 in
36 in
Nbre de positions:
1
10
16
Réglable
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Type de produit Longueur (impériale) de la plateforme Nbre de positions unitSize
10420204 Agitateurs MaxQ™ 3000 Entonnoir de séparation 36 in 16 1 pièce
10134573 MAXQ 3000 et 5000 MAXQ Shakers Seulement Plateau à usage général 30 in 1 1 pièce
10023123 MaxQ 3000 Shaker Seulement Entonnoir de séparation (de 500 ml à 2 L) 36 in 10 1 pièce
10338293 MAXQ 3000 et 5000 MAXQ Shakers Seulement Plateforme réglable pour récipients 30 in Réglable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10420204 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 359996
Pour utilisation avec les agitateurs Thermo Scientific MaxQ 3000 et MaxQ 5000
Pour utilisation avec les agitateurs Thermo Scientific MaxQ 3000 et MaxQ 5000
En cas d’utilisation d’une seule taille de récipient, par exemple un flacon, ces plate-formes offrent une capacité maximale et sont livrées équipées de pinces.
  • Livrées équipées de pinces pour fournir une capacité maximale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité Entonnoir séparateur de 500 ml à 2 L
Type de produit Entonnoir de séparation
Certifications/Conformité Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC)
Dimensions (L x l) 36 x 24 in
Longueur (impériale) de la plateforme 36 in
Longueur (métrique) de la plateforme 91 cm
Largeur (impériale) de la plateforme 24 in
Largeur (métrique) de la plateforme 61 cm
Description Entonnoir de séparation L
À utiliser avec (équipement) Agitateurs MaxQ™ 3000
Nbre de positions 16