Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs orbitaux de paillasse MaxQ™ 4000
Code produit 10509912 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
Température ambiante +10°C à 60°C
Température ambiante de 10°C à 80°C
Température ambiante moins 15°C à 60°C
Réfrigéré:
Non
Oui
Alimentation électrique:
240 V, 50 Hz
240 V, 50/60 Hz
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Réfrigéré Alimentation électrique unitSize
10509912 Température ambiante +10°C à 60°C Non 240 V, 50/60 Hz 1 pièce
11734948 Température ambiante +10°C à 60°C Non 240 V, 50/60 Hz 1 pièce
11751278 Température ambiante de 10°C à 80°C Non 240 V, 50/60 Hz 1 pièce
10519912 Température ambiante de 10°C à 80°C Non 240 V, 50/60 Hz 1 pièce
10031532 Température ambiante moins 15°C à 60°C Oui 240 V, 50 Hz 1 pièce
11744948 Température ambiante moins 15°C à 60°C Oui 240 V, 50 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10509912 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SHKE40001CE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Associez le confort d’une conception sur paillasse à la technologie d’agitation orbitale grâce aux agitateurs orbitaux de paillasse Thermo Scientific™ MaxQ™ 4000.
Associez le confort d’une conception sur paillasse à la technologie d’agitation orbitale grâce aux agitateurs orbitaux de paillasse tout-en-un Thermo Scientific™ MaxQ™ 4000. Polyvalents, incubés et réfrigérés, ces agitateurs conviennent parfaitement aux cultures cellulaires, aux études de solubilité, aux procédures d’extraction, à l’expression des protéines et à bien d’autres applications. Ce sont des cuves spacieuses avec un format d’encombrement conçu pour une utilisation sur paillasse.
Les agitateurs orbitaux de paillasse MaxQ 4000 sont résistants et faciles à utiliser avec une plateforme spacieuse de 18 × 18 po. pour accueillir des récipients de plus grande capacité. Ces unités de paillasse acceptent jusqu’à six flacons de 2 L. Le couvercle transparent résistant aux rayures permet de voir les échantillons sans modifier la température de la chambre.
  • L’entraînement à triple excentrique offre un mouvement uniforme avec 0,75 po. Orbite circulaire (19 mm)
  • Il existe deux modes de fonctionnement : continu ou programmable
  • Le couvercle transparent résistant aux rayures permet de voir les échantillons
  • Un système de verrouillage interrompt le mouvement de la plateforme lorsque le couvercle est ouvert
  • Surveillance et contrôle avec précision de la température de la cuve sur toute la plage de températures, grâce au thermostat PID (d’une précision de ± 0,1°C à 37°C).
  • Thermostat de surchauffe indépendant qui renforce la sécurité du dispositif en contrôlant le chauffage en cas de défaillance du thermostat principal
Modèles analogiques
  • Le programmateur rotatif permet de contrôler la vitesse de 40 à 400 tr/min
  • Le tachymètre intégré permet d’afficher et de surveiller la vitesse en tr/min pour garantir la précision des paramètres
  • Affichage numérique LED de la température facile à lire
  • Fonctionnement en continu et programmé de 1 à 60 min.
Modèles numériques
  • Le contrôle de la vitesse variable est compris entre 15 et 500 tr/min
  • La vitesse, la température et la durée s’affichent simultanément sur trois écrans LCD distincts, ce qui limite le risque d’erreur lors de la saisie des paramètres de fonctionnement
  • Fonctionnement en continu et programmé de 0,1 h à 999 h ou de 0,1 min. à 999 min.
  • L’agitateur s’arrête et déclenche des alarmes visuelles et sonores si l’appareil fonctionne à ± 10 % de la vitesse programmée, empêchant l’agitateur de se déplacer
  • Il est possible d’étalonner la vitesse grâce au tachymètre numérique portatif, pour la vérification de cette dernière ou la normalisation des protocoles.
  • Le détecteur de balourd arrête le mouvement de la plateforme en cas de vibrations excessives. Des alarmes visuelles et sonores se déclenchent jusqu’à la correction du problème.
  • La fonction de démarrage progressif évite les démarrages et arrêts brusques, ainsi que les éclaboussures.
  • Le moteur CC à semi-conducteurs ne requiert aucun entretien
Dimensions hors tout pouces (cm)
Modèles SHKA4000, SHKE4000, SHKA4000-5, SHKE4000-5 : 32 (81,3) x 22,5 (57,2) x 22 (55,9)
Modèles SHKA4000-7, SHKE4000-7 : 34 (86,4) x 22,5 (57,2) x 22 (55,9)
Poids à l’expédition en lb (kg) :
Modèles SHKA4000, SHKE4000, SHKA4000-5, SHKE4000-5 : 167 (75,8)
Modèles SHKA4000-7, SHKE4000-7 : 212 (96,2)
Informations de commande :
Pour un système complet, commandez des plateformes et des pinces (vendues séparément).
Matériel nécessaire :
Plateforme universelle (sans pinces) ou plateforme dédiée (avec pinces préinstallées).
Recommandé dans les cas suivants :
  • Culture cellulaire
  • Études de solubilité
  • Procédures d’extraction
  • Purification des plasmides
  • Mélanges généraux
  • Suspensions bactériennes
  • Coloration et décoloration
  • Procédures de lavage
  • Hybridations
  • Expression de protéines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 1,9 cm (0,75 in)
Capacité de charge (métrique) 22,7 kg
Vitesse de rotation 15 à 500 tr/min
Alimentation électrique 240 V, 50/60 Hz
Tension 220/240 V
Plage de températures (métrique) Température ambiante +10°C à 60°C
Capacité 6 flacons de 2 L
Type de produit Agitateur
Capacité de charge (impériale) 50 lb
Certifications/Conformité UL, cUL, CE
Plage de températures (impériale) 50°F à 140°F
Précision de la température ±0,1°C
Résolution de la température ± 0,1°C
Fréquence 50/60 Hz
Longueur (impériale) de la plateforme 18 in
Longueur (métrique) de la plateforme 45,7 cm
Largeur (métrique) de la plateforme 45,7 cm
Type de contrôleur Numérique
Description Agitateur-incubateur orbital pour paillasse de grande capacité
Modèle Agitateur-incubateur de paillasse MaxQ 4000, Benchtop
Type du moteur CC sans balai
Nbre de positions 6
Plage de durée Fonctionnement en continu ou réglable de 0,1 minute à 999 heures
Réfrigéré Non