Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs-incubateurs empilables MaxQ™ 8000, numériques, 10°C au-dessus de la température ambiante à 60°C, 120 V, 60 Hz
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Économisez un espace précieux en laboratoire avec les agitateurs-incubateurs empilables Thermo Scientific™ MaxQ™ 8000 conçus pour être empilés sur le sol par deux ou par trois sans compromettre leurs performances. Ces agitateurs empilables ont la durabilité requise pour fonctionner à la vitesse supérieure, empilés par trois. Ils contiennent un filtre HEPA qui garantit que l’air à l’intérieur de la chambre reste propre et réduit la contamination croisée. Ils disposent d’une plateforme pour lames qui fournit un accès pratique à 100 % des échantillons. Les kits de superposition sont fournis gratuitement avec chaque agitateur.
- Trois fois la capacité d’un agitateur de sol avec quasiment le même encombrement
- Conçu pour les applications de cultures eucaryotes sensibles—avec filtration HEPA anti-contamination, une conception aux coins arrondis, une chambre monobloc et une uniformité de la température rigoureuse—et pour les applications exigeantes de cultures procaryotiques
- Construction robuste, large plage de vitesses et aucune limite de vitesse d’“agitation dure”, même avec un empilement par trois
Système de surveillance / contrôle par microprocesseur :
- Affichage simultané des valeurs en cours et des valeurs de consigne
- Suivi de la durée totale cumulée sur le moteur et les systèmes d’entraînement
- Des alarmes sonores et visuelles de température insuffisante et de surchauffe garantissent la protection des produits
- Une alarme de surtempérature distincte et réglable, avec sonde indépendante, renforce la sécurité des unités avec chauffage
- Des alarmes sonores et visuelles de contrôle de rotation insuffisante et excessive permettent de signaler les écarts de vitesse
- Vous pouvez les mettre en sourdine temporairement et programmer un rappel des états d’alarme non résolus
- Une alarme pratique permet de surveiller les appareils à distance.
- Les paramètres sont conservés dans la mémoire permanente en cas de panne de courant et l’unité redémarre automatiquement une fois l’alimentation rétablie
- Le port RS-232 de série permet l’interface avec l’ordinateur pour le contrôle de la durée, de la température et de la vitesse
- L’accélération est régulée pour un démarrage progressif et un arrêt sans projections
- Les fonctions peuvent être facilement calibrées grâce au clavier et au panneau de commande étanche
Panneau de commande :
- Un écran alphanumérique rétroéclairé LCD, de deux lignes et 40 caractères, affiche les valeurs de consigne et les valeurs en cours (définies), ainsi que les alarmes
- Les icônes / boutons facilitent la programmation des paramètres de consigne
- Heure : durée écoulée, affiche le nombre total d’heures et de minutes de fonctionnement pour le cycle.
- Vitesse : Affiche la vitesse réelle de la plateforme (tr/min) et les points de consigne de vitesse
- Température (°C) : Affiche la température réelle à l’intérieur de la chambre et les points de consigne de température
Structure :
- Pour les tâches régulières de maintenance et d’entretien, l’accès aux composants électroniques et au filtre HEPA est aisé. Il s’effectue à l’avant de l’appareil
- La poignée de verrouillage rabattable située sur la base à retrait rapide (incluse) interdit le démarrage de l’agitateur si la plateforme n’est pas convenablement mise en place
- La porte à ouverture vers le bas, isolée, avec plateforme de coulissement assure un accès à 100 % des échantillons
- La récolte est visible grâce à une large fenêtre et à l’éclairage interne au xénon
- La hauteur de la plateforme supérieure est inférieure à 61″ (154,9 cm) lorsque trois unités sont empilées
- Les parois extérieures sont en acier laminé à froid de forte épaisseur
- La chambre est en acier inoxydable de type 304, avec angles arrondis, éclairage au xénon avec interrupteur et évacuation intégrée ; elle convient aux flacons Erlenmeyer de 2 L
- Un joint de porte magnétique garantit l’étanchéité
- Le kit d’empilement est fourni gratuitement avec chaque agitateur
Système mécanique
- Le mécanisme d’entraînement excentrique, haute résistance permet d’atteindre une plage de vitesses plus étendue, de 25 à 400 tr/min ± 1 tr/min, avec un minimum de vibrations, même lorsque vous empilez trois agitateurs
- Le mécanisme d’agitateur orbital durable et dynamiquement équilibré optimise l’oxygénation et le mélange des nutriments, limite l’agglutination des cellules et empêche les projections
- Un mécanisme à triple contrepoids permet d’accepter des charges maximums ou déséquilibrées, quelle que soit la position des flacons
- Le moteur CC 1/3 hp, au fonctionnement à froid, sans balais assure un fonctionnement continu sans entretien.
- Le flux d’air laminaire forcé via le filtre HEPA offre une excellente uniformité de température et réduit le risque de contamination croisée
Informations de commande :
La plateforme n’est pas comprise. Des supports pour agitateur unique et double et un enregistreur graphique autonome sont disponibles en option.
Inclut :
Kit d’empilage fourni avec chaque agitateur.
Matériel nécessaire :
Des plateformes agitatrices coulissantes dédiées ou universelles de 29,5 × 18″ (74,9 × 45,7 cm) sont disponibles séparément.
Recommandé dans les cas suivants :
- Suspensions bactériennes
- Hybridations
- Études de solubilité
- Tests de diagnostic
- Procédures d’extraction
- Procédures de lavage
- Mélanges généraux
- Expression de protéines
- Coloration et décoloration
- Purification des plasmides
Spécification
Spécification
| Orbite | 2,5 cm (1 in) |
| Capacité de charge (métrique) | 32 kg |
| Vitesse de rotation | 25 à 400 tr/min, ±1 tr/min |
| Alimentation électrique | 240 V, 50 Hz |
| Tension | 230 V |
| Plage de températures (métrique) | 5°C à 60°C |
| Capacité | Flacons Erlenmeyer 12 x 2 L |
| Type de produit | Agitateur |
| Capacité de charge (impériale) | 71 lb |
| Certifications/Conformité | UL, cUL, CE |
| Afficher plus |