Learn More
Thermo Scientific™ Agitateur-incubateur orbital de paillasse MaxQ™ HP, 120 V 60 Hz, 6.5 A ou 230 V 50/60 Hz, 3.2 A
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Stockez six flacons de 2 L et visualisez les échantillons sans perturber l’atmosphère de la chambre grâce aux agitateurs orbitaux incubés de paillasse Thermo Scientific™ MaxQ™ HP. Améliorez le rendement du produit avec une uniformité thermique exceptionnelle, tandis que la chambre isolée à double paroi contribue à une croissance optimale.
- Fonctionne sur une plage de températures à la pointe de l’industrie, assurant ainsi une flexibilité pour une vaste gamme d’applications
- La plateforme peut facilement accueillir six flacons de 2 L ou quatre flacons Fernbach de 2 800 ml
- Grâce au plateau de rétention, à l’étanchéité du mécanisme et du panneau de commande et à l’installation des composants électroniques hors de la chambre, les pièces de l’agitateur ne peuvent pas être endommagées par les substances renversées
- Des alarmes sonores et visuelles de température insuffisante et de surchauffe garantissent la protection des produits
- Une alarme de sécurité signalant une surchauffe, distincte et réglable, avec sonde indépendante, renforce la sécurité
- Des alarmes sonores et visuelles de contrôle de rotation insuffisante et excessive permettent de signaler les écarts de vitesse
- Le clavier facilite l’étalonnage des fonctions du microprocesseur
- Afin de réduire les erreurs lors de la saisie des paramètres, les valeurs de fonctionnement et de consigne pour la température, la vitesse et la durée peuvent être visualisées simultanément sur l’écran rétroéclairé à 20 caractères
- Des messages alphanumériques indiquent l’état du cycle
- Les menus de programmation permettent un accès rapide et aisé aux paramètres
- La chambre isolée à doubles parois contribue au contrôle optimal de l’uniformité de la température
- Les ventilateurs doubles garantissent l’uniformité des températures et créent un environnement idéal pour les cultures thermosensibles et les charges lourdes
- Le couvercle en acrylique transparent moulé, doté de charnières renforcées en trois points, résiste à des années d’utilisation sans fissuration ni décoloration
La plateforme n’est pas comprise.
Spécification
Spécification
| Orbite | 2,5 cm (1 in) |
| Capacité de charge (métrique) | 32 kg |
| Vitesse de rotation | 25 à 525 tr/min, ±1 tr/min |
| Alimentation électrique | 120/230 V, 50/60 Hz |
| Tension | 115 V |
| Plage de températures (métrique) | Température ambiante +5°C à 80°C |
| Ampérage | 6,5 A |
| Capacité | Flacon Erlenmeyer 2 L |
| Type de produit | Agitateur |
| Capacité de charge (impériale) | 71 lb |
| Afficher plus |