Learn More
Thermo Scientific™ Plateformes universelles pour agitateurs orbitaux MaxQ™ HP
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Combinez du matériel de laboratoire de différentes tailles sur une seule plateforme avec les plateformes universelles flexibles pour agitateurs orbitaux Thermo Scientific™ MaxQ™ HP.
Plate-forme universelle agitateur de culture Thermo Scientific
• Plateforme universelle perforée
• Plateforme universelle perforée
Spécification
Spécification
| Type de produit | Plateforme universelle |
| Certifications/Conformité | Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) |
| Dimensions (L x l) | 18 x 24 in |
| Longueur (impériale) de la plateforme | 24 in |
| Longueur (métrique) de la plateforme | 61 cm |
| Largeur (impériale) de la plateforme | 18 in |
| Largeur (métrique) de la plateforme | 45,7 cm |
| Description | Plateau universel sans pinces ; 18 x 24 in |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateurs orbitaux MaxQ™ HP |