Learn More
Thermo Scientific™ Plateformes universelles pour agitateurs orbitaux MaxQ™ HP
Code produit 10594093 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Agitateurs orbitaux MaxQ™ HP
MaxQ 8000
Dimensions (L x l):
18 x 18 in
18 x 24 in
18 x 29,5 in
18 x 29,5 in (74,9 x 45,7 cm)
24 x 36 in
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Dimensions (L x l) Conditionnement
10594093 MaxQ 8000 18 x 29,5 in (74,9 x 45,7 cm) 1 pièce
11836763 Agitateurs orbitaux MaxQ™ HP 18 x 18 in 1 pièce
11801271 Agitateurs orbitaux MaxQ™ HP 18 x 29,5 in 1 pièce
10115432 Agitateurs orbitaux MaxQ™ HP 24 x 36 in -
10024102 Agitateurs orbitaux MaxQ™ HP 18 x 24 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10594093 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 238061
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Mélangez et adaptez différents types de matériel sur une seule plateforme à l’aide des plateformes universelles pour agitateurs orbitaux.
Combinez du matériel de laboratoire de différentes tailles sur une seule plateforme avec les plateformes universelles flexibles pour agitateurs orbitaux Thermo Scientific™ MaxQ™ HP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Plateforme d’agitation
Certifications/Conformité Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC)
Dimensions (L x l) 18 x 29,5 in (74,9 x 45,7 cm)
Longueur (impériale) de la plateforme 29,5 in
Longueur (métrique) de la plateforme 74,9 cm
Largeur (impériale) de la plateforme 18 in
Largeur (métrique) de la plateforme 45,7 cm
Description Plateau universel sans pinces ; 18 x 29,5 in
À utiliser avec (équipement) MaxQ 8000