Learn More
Thermo Scientific™ Agitateur orbital de paillasse MaxQ™ HP
Code produit 12642785 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Agitateur résistant au CO2
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
12642785 Agitateur résistant au CO2 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12642785 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SHKE416HP1CE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5390.00€
    5126.00€ / 1 pièces
    Économisez 264.00€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez cet agitateur orbital de paillasse dans des incubateurs Reach-In, des chambres environnementales ou sur des paillasses de laboratoire.
Utilisez l’agitateur orbital de paillasse Thermo Scientific™ MaxQ™ HP dans des incubateurs Reach-In, des chambres environnementales ou sur des paillasses de laboratoire. Nos technologies exclusives d’équilibrage et notre mécanisme robuste permettent une agitation fluide, de grande capacité, 24 h / 24 et 7 j / 7. Avec des dimensions de plateforme dominant le marché, cet agitateur résistant aux CO2 offre une plage de vitesses étendue, dispose d’un moteur à faible émission de chaleur et résiste aux projections.
Caractéristiques :
  • Le mécanisme robuste à triple contrepoids exclusif empêche les vibrations et permet un fonctionnement fluide avec des charges lourdes déséquilibrées
  • Le mécanisme à triple contrepoids permet une manipulation optimale ou des charges complètes ou non équilibrées, quelle que soit la position des flacons, et évite que l’agitateur ne se “déplace”
  • Le contrôleur à microprocesseur affiche simultanément les valeurs de fonctionnement et de consigne sur un écran rétro-éclairé à 20 caractères
  • Programmation aisée à l’aide de touches basées sur des icônes et de messages alphanumériques
  • Les pieds en caoutchouc larges et réglables, de type ventouse, minimisent les vibrations et offrent une stabilité maximale
  • L’entraînement excentrique à triple contrepoids robuste permet d’obtenir des plages de vitesses étendues
  • Le moteur 24 V CC refroidi, dont les composants électroniques résistent à l’humidité, permet à l’agitateur de fonctionner en continu et sans entretien sur une paillasse ou en chambre climatique
  • Les plateformes en option sont en aluminium anodisé brossé pour usage intensif de 0,31 po pour une longévité accrue et un nettoyage facile
Alertes de commande :
Les plateformes et les pinces ne sont pas incluses.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 2,5 cm (1 in)
Capacité de charge (métrique) 32 kg
Vitesse de rotation 25 à 525 tr/min, ±1 tr/min
Alimentation électrique 115 V, 50/60 Hz
Tension 115 V
Plage de températures (métrique) 4°C à 60°C
Ampérage 1 A
Type de produit Agitateur
Capacité de charge (impériale) 71 lb
Certifications/Conformité UL, cUL, CE
Plage de températures (impériale) 39,2°F à 104°F
Fréquence 50/60 Hz
Matériau Plateforme en aluminium usiné épais
Profondeur (impériale) 26 in
Profondeur (métrique) 66 cm
Dimensions (L x l) 18 x 18 in et 18 x 24 in
Hauteur (impériale) 7,8 in
Hauteur (métrique) 19,8 cm
Longueur (impériale) de la plateforme 18 in
Longueur (métrique) de la plateforme 60,9 cm
Largeur (impériale) 24,3 in
Largeur (impériale) de la plateforme 24 in
Largeur (métrique) 61,7 cm
Largeur (métrique) de la plateforme 45,7 mm
Poids à l’expédition (impériale) 234 lb
Poids à l’expédition (métrique) 106 kg
Type de contrôleur Numérique
Description Agitateur orbital plein air de petite capacité
Modèle Agitateur résistant au CO2
Plage d’humidité 20 à 90 %, sans condensation
Type du moteur CC sans balai
Plage de durée Fonctionnement en continu ou réglable de 5 minutes à 200 heures