Learn More
Thermo Scientific™ Pince universelle pour agitateur MaxQ™
Code produit 12354263 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Applicateur de tapis adhésif
Kit de pinces à flacons
Pince à flacons
Pince pour entonnoir de séparation
Pince pour microplaque/plaque à puits profonds
Pince pour récipient
Pince réglable en hauteur simple
Pince réglable à double hauteur
Pince à flacon de culture
Capacité:
Entonnoir
Flacon Erlenmeyer 1 L
Flacon Erlenmeyer 2 L
Flacon Erlenmeyer 5 l
Flacon Erlenmeyer de 10 ml
Flacon Erlenmeyer de 125 ml
Flacon Erlenmeyer de 250 ml
Flacon Erlenmeyer de 25 ml
Flacon Erlenmeyer de 300 ml
Flacon Erlenmeyer de 4 l
Flacon Erlenmeyer de 500 ml
Flacon Erlenmeyer de 50 ml
Flacon Fernbach de 2 800 ml
Flacon carré de 125 ml pour milieu de culture
Flacon carré de 1 000 ml pour milieu de culture
Flacon carré de 250 ml pour milieu de culture
Flacon carré de 500 ml pour milieu de culture
Flacon de culture compact de 2 500 ml
Flacons
Microplaque/Plaque à puits profonds
Récipient
Récipient unique
Récipients
À utiliser avec (équipement):
Agitateurs Solaris à air libre et à température contrôlée, agitateurs MaxQ6000
Agitateurs Solaris à température contrôlée et à l’air libre, agitateurs MaxQ 6000, agitateurs MaxQ 416 HP
Plateforme d’agitation MaxQ™
Plateformes d’agitation MaxQ
Conditionnement:
1 pièce
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Capacité À utiliser avec (équipement) unitSize
12354263 Kit de pinces à flacons Flacons Plateformes d’agitation MaxQ 1 pièce
10484302 Pince à flacons Flacon Erlenmeyer de 10 ml Plateforme d’agitation MaxQ™ 1 pièce
10153022 Pince à flacons Flacon Erlenmeyer de 25 ml Plateforme d’agitation MaxQ™ 1 pièce
10549912 Pince à flacons Flacon Erlenmeyer de 50 ml Plateformes d’agitation MaxQ 1 pièce
10001572 Pince à flacons Flacon Erlenmeyer de 125 ml Plateformes d’agitation MaxQ 1 pièce
10326632 Pince à flacons Flacon Erlenmeyer de 250 ml Plateformes d’agitation MaxQ 1 pièce
10685663 Pince à flacons Flacon Erlenmeyer de 300 ml Plateforme d’agitation MaxQ™ 1 pièce
10494492 Pince à flacons Flacon Erlenmeyer de 500 ml Plateformes d’agitation MaxQ 1 pièce
10404502 Pince à flacons Flacon Erlenmeyer 1 L Plateformes d’agitation MaxQ 1 pièce
10041592 Pince à flacons Flacon Erlenmeyer 2 L Plateformes d’agitation MaxQ 1 pièce
10414692 Pince à flacons Flacon Erlenmeyer de 4 l Plateformes d’agitation MaxQ 1 pièce
10336632 Pince à flacons Flacon Erlenmeyer 5 l Plateformes d’agitation MaxQ 1 pièce
10579532 Pince à flacons Flacon de culture compact de 2 500 ml Plateforme d’agitation MaxQ™ 1 pièce
10579722 Pince à flacons Flacon Fernbach de 2 800 ml Plateformes d’agitation MaxQ 1 pièce
10396722 Pince pour microplaque/plaque à puits profonds Microplaque/Plaque à puits profonds Plateforme d’agitation MaxQ™ 1 pièce
17831895 Pince pour récipient Récipient unique Agitateurs Solaris à air libre et à température contrôlée, agitateurs MaxQ6000 1 pièce
17881875 Pince réglable à double hauteur Récipient Agitateurs Solaris à air libre et à température contrôlée, agitateurs MaxQ6000 1 pièce
17821895 Pince réglable à double hauteur Récipient Agitateurs Solaris à air libre et à température contrôlée, agitateurs MaxQ6000 1 pièce
17871875 Pince réglable en hauteur simple Récipient Agitateurs Solaris à air libre et à température contrôlée, agitateurs MaxQ6000 1 pièce
17841895 Pince à flacon de culture Flacon carré de 125 ml pour milieu de culture Agitateurs Solaris à air libre et à température contrôlée, agitateurs MaxQ6000 1 pièce
17891875 Pince à flacon de culture Flacon carré de 250 ml pour milieu de culture Agitateurs Solaris à air libre et à température contrôlée, agitateurs MaxQ6000 1 pièce
17861895 Pince à flacon de culture Flacon carré de 500 ml pour milieu de culture Agitateurs Solaris à air libre et à température contrôlée, agitateurs MaxQ6000 1 pièce
17811885 Pince à flacon de culture Flacon carré de 1 000 ml pour milieu de culture Agitateurs Solaris à température contrôlée et à l’air libre, agitateurs MaxQ 6000, agitateurs MaxQ 416 HP 1 pièce
17821905 Pince pour entonnoir de séparation Entonnoir Agitateurs Solaris à air libre et à température contrôlée, agitateurs MaxQ6000 1 pièce
17841885 Applicateur de tapis adhésif Récipients Agitateurs Solaris à air libre et à température contrôlée, agitateurs MaxQ6000 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Code produit 12354263 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 30129
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Combinez et associez ces pinces, tapis et rack pour plateforme d’agitation, disponibles dans de nombreuses tailles différentes, pour répondre à tous les besoins du laboratoire.
Combinez et associez les pinces universelles pour agitateur Thermo Scientific™ MaxQ™, disponibles dans de nombreuses tailles différentes, pour répondre aux besoins de chacun dans le laboratoire. Compatibles avec les plateformes d’agitateurs MaxQ.
Combinez les pinces universelles pour agitateur Thermo Scientific™ Solaris™ pour répondre aux besoins individuels du laboratoire.  Les tapis adhésifs sont compatibles avec toutes les plateformes Thermo Scientific™ Solaris et MaxQ.  
  • Les tapis adhésifs peuvent être coupés à la taille désirée
  • À utiliser avec des récipients avec une base large et plate, notamment des flacons, des flacons pour milieu de culture, des microplaques, des boîtes de Pétri et des béchers
  • Les tapis à faible adhérence sont transparents et conviennent à tous les récipients de 200 tr/min maximum
  • Les tapis à forte adhérence sont noirs opaques et conviennent à tous les récipients de 400 tr/min maximum
  • L’outil applicateur de roulement est conçu pour abaisser les tapis adhésifs sur la plateforme
La vitesse maximale dépend du type de récipient, en fonction de la taille, de la forme, de la forme du fond, du matériau, de la rudesse et de la propreté de surface. Vous devez évaluer ces paramètres pour déterminer le choix optimal du tapis pour votre application avant d’utiliser l’agitateur. Vous trouverez des instructions supplémentaires sur le nettoyage, l’installation et l’utilisation dans le manuel d’instructions de la série des agitateurs Thermo Scientific™ Solaris™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité Flacons
Type de produit Kit de pinces à flacons
À utiliser avec (équipement) Plateformes d’agitation MaxQ