Learn More
Thermo Scientific™ Plateformes universelles pour agitateurs MaxQ™
Code produit 10275852 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Type de produit:
Adaptateur d'empilage
Plateforme d’agitation
Plateforme universelle
À utiliser avec (équipement):
Agitateur MaxQ™ 2000
MaxQ 2000, 2506, 2508, 4000, 6000
MaxQ 2000, 2506, 2508, 4450
MaxQ 2000, MaxQ 6000
MaxQ 3000
MaxQ 7000
Plateformes MaxQ™ 30100 et MaxQ™ 30110
Q max 3000, 5000
Dimensions (L x l):
11 x 13 in
11 x 13 in (28 x 33 cm)
13 x 11 in (33 x 28 cm)
18 x 18 in (45,7 x 45,7 cm)
30 x 18 in (76 x 45,7 cm)
36 x 24 in (91 x 60,9 cm)
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit À utiliser avec (équipement) Dimensions (L x l) unitSize
10275852 Plateforme d’agitation MaxQ 7000 11 x 13 in (28 x 33 cm) 1 pièce
10369032 Plateforme d’agitation MaxQ 2000, 2506, 2508, 4450 11 x 13 in 1 pièce
10798914 Plateforme universelle MaxQ 2000, 2506, 2508, 4000, 6000 18 x 18 in (45,7 x 45,7 cm) 1 pièce
10061552 Plateforme d’agitation Q max 3000, 5000 30 x 18 in (76 x 45,7 cm) 1 pièce
10071552 Plateforme d’agitation MaxQ 3000 36 x 24 in (91 x 60,9 cm) 1 pièce
15599843 Plateforme d’agitation Agitateur MaxQ™ 2000 11 x 13 in (28 x 33 cm) 1 pièce
12546299 Plateforme d’agitation MaxQ 2000, MaxQ 6000 18 x 18 in (45,7 x 45,7 cm) 1 pièce
10689623 Adaptateur d'empilage Plateformes MaxQ™ 30100 et MaxQ™ 30110 13 x 11 in (33 x 28 cm) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10275852 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 30105
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Mélangez et adaptez différents types de matériel sur une seule plateforme à l’aide des plateformes universelles flexibles pour agitateurs orbitaux Thermo Scientific™ MAXQ™ HP.
Combinez du matériel de laboratoire de différentes tailles sur une seule plateforme grâce aux plateformes universelles flexibles pour agitateur Thermo Scientific™ MaxQ™. De par leur innovation, leur fiabilité et leur précision exceptionnelles, ces plateformes représentent le choix optimal pour un laboratoire très actif.
Pour une utilisation avec les agitateurs MaxQ, conformément aux indications. Choisissez la plateforme qui convient le mieux à vos besoins.
Informations de commande :
Les pinces s’achètent séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Plateforme d’agitation
Certifications/Conformité Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC)
Dimensions (L x l) 11 x 13 in (28 x 33 cm)
Longueur (impériale) de la plateforme 11 in
Longueur (métrique) de la plateforme 28 cm
Largeur (impériale) de la plateforme 13 in
Largeur (métrique) de la plateforme 33 cm
À utiliser avec (équipement) MaxQ 7000