Learn More
Thermo Scientific™ Plateformes universelles pour agitateurs MaxQ™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Combinez du matériel de laboratoire de différentes tailles sur une seule plateforme grâce aux plateformes universelles flexibles pour agitateur Thermo Scientific™ MaxQ™. De par leur innovation, leur fiabilité et leur précision exceptionnelles, ces plateformes représentent le choix optimal pour un laboratoire très actif.
Pour une utilisation avec les agitateurs MaxQ, conformément aux indications. Choisissez la plateforme qui convient le mieux à vos besoins.
Informations de commande :
Les pinces s’achètent séparément.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Plateforme d’agitation |
| Dimensions (L x l) | 11 x 13 in |
| Longueur (impériale) de la plateforme | 11 in |
| Longueur (métrique) de la plateforme | 28 cm |
| Largeur (impériale) de la plateforme | 13 in |
| Largeur (métrique) de la plateforme | 33 cm |
| Modèle | MaxQ 2000 |
| À utiliser avec (équipement) | MaxQ 2000, 2506, 2508, 4450 |