Learn More
Sperian™ Lunettes-masques de sécurité en polycarbonate Maxx-Pro
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 9001/2000 |
| Revêtement de la lentille | Antibuée |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Lunettes de sécurité |
| À utiliser avec (application) | Industries automobile, du bâtiment, chimique |
| Couleur de la monture | Bleu |
| Matériau du bandeau | Tissu |
| Nb par paquet | 1paire |
| Matériau | Polycarbonate |
| Matériau de la monture | Silicone |
| Afficher plus |