Learn More
Maytansinol, MedChemExpress
Code produit 16470238
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16470238 5 mg
16463737 50 mg
16427778 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16470238 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY19474
MedChemExpress Maytansinol inhibits microtubule assembly and induces microtubule disassembly in vitro.
Maytansinol inhibits microtubule assembly and induces microtubule disassembly in vitro.
Spécification
Nom chimique ou matériau Maytansinol
CAS 57103-68-1
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H37ClN2O8
Quantité 5 mg
Synonyme Ansamitocin P-0
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 35 mg/mL (61.94 mM)
SMILES C[C@]1([C@H](CC(N(C(C=C2C=C3OC)=C3Cl)C)=O)O)[C@H]([C@@H]([C@](OC4=O)([H])C[C@]([C@](/C=C/C=C(C)/C2)([H])OC)(N4)O)C)O1
Poids moléculaire (g/mol) 565.06
Poids de la formule 565.06
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death