Learn More
Ohaus™ Analyseur d’humidité MB120
Code produit 15535029 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de connexion:
Hôte USB x 2 périphériques USB RS232
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de connexion Conditionnement
15535029 Hôte USB x 2 périphériques USB RS232 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15535029 Fournisseur Ohaus™ Code fournisseur 30241169
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5765.00€
    5155.00€ / 1 pièces
    Économisez 610.00€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Mesure la teneur en humidité avec une précision et une efficacité accrues.
ulliAnalysez facilement des échantillons de matériaux spécifiques et déterminez la température de séchage optimale/liliLa bibliothèque de 100 méthodes accélère les tests/liliStockez jusqu’à 1000 résultats pour toutes les méthodes d’analyse statistique/liliConfigurez et verrouillez les paramètres de température et de méthodes à l’aide de l’accès administrateur/liliIl est doté d’un écran tactile large et lumineux et d’une navigation intuitive dans les menus pour une analyse rapide et précise de l’humidité/liliTechnologie de chauffage halogène infrarouge rapide/liliSéchage uniforme pour des résultats précis et reproductibles/liliFlexible et puissant/liliQuatre profils de séchage pour garantir la précision : Rapide, standard, rampe, étape/liliCritères d’arrêt pour la réalisation automatique des tests/liliComprend un support pour bac et des pièces amovibles pour une maintenance pratique/li/ul
Certifications
Homologué CE, UL, homologué CSA et homologué FCC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Modèle MB120
Sorties RS232, périphérique USB, hôte USB
Reproductibilité 0,05% (échantillon de 3 g), 0,015% (échantillon de 10 g)
Largeur (métrique) du bac 90 mm
Dimensions (L x l x H) 355,00 x 211,00 x 180,000 mm
Alimentation électrique 120/240 VCA 50/60 Hz
Précision affichage 0,01 % / 0,001 g
Type d’affichage Écran tactile pleine couleur 4,3 po WQVGA
Type de connexion Hôte USB x 2 périphériques USB RS232
Profondeur (métrique) 355,00 mm
Description Analyseur d’humidité, MB120
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur (impériale) 7,09 in
Hauteur (métrique) 180,000 mm
Plage d’humidité Humidité : 0,01 % à 100 %
Longueur (impériale) 13,98 in
Longueur (métrique) 355,00 mm
Poids net (impériale) 11,530 lb
Poids net (métrique) 5,230 kg
Taille de l’échantillon 0,500 g à 120,000 g
Plage de températures (métrique) 40°C à 230°C
Tension 120 ou 240 VCA
Largeur (impériale) 8,31 in
Largeur (métrique) 211,00 mm