Learn More
OHAUS™ Analyseur d'humidité MB32
Code produit 30158523 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
90 g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
30158523 90 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30158523 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30971922
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2555.00€
    2140.04€ / 1 pièces
    Économisez 414.96€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Analyseur d'humidité idéal pour les tests d'humidité de routine.
Le nouveau OHAUS Le MB32 est doté d'un boîtier repensé avec un matériau plus résistant, d'une technologie de chauffage innovante en fibre de carbone et d'une cellule de charge améliorée pour une durabilité et des performances accrues. Le MB32, facile à utiliser, est le choix idéal pour les tests d'humidité de routine.
Caractéristiques uniques :
  • Un écran LCD avec affichage sur une deuxième ligne, une molette de navigation et un système d'exploitation intuitif facilitent les tests d'humidité de routine.
  • La nouvelle technologie de chauffage par fibre de carbone et la cellule de charge améliorée raccourcissent le temps d'analyse, économisent l'énergie et garantissent des résultats précis et cohérents.
  • Sa conception robuste et fine, associée à un boîtier solide, garantit la durabilité du MB32 même dans des environnements difficiles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gammes de mesure (gaz ou vapeur) 0,5% a 100%
Mémoire 2 méthodes
Modèle MB32
Reproductibilité 0,02 % (échantillon 10 g), 0,15 % (échantillon 3 g)
Minuteur 3 auto, manuel, chronométré
Comprend Mango de sartén, cubierta de uso, bandejas de muestra, almohadillas de fibra de vidrio
Matériau Carcasa PBT
Largeur (métrique) du bac 90 mm
Dimensions (L x l x H) 35 x 21 x 14 cm
Garantie 2 ans
Précision affichage 1 mg/0.01%
Type d’affichage LCD
Type de connexion RS232 USB Appareil
Profondeur (métrique) 352 mm
Capacité 90 g
À utiliser avec (application) Éducation, Food, Industrie, Laboratoire, Pharmacie
Fréquence 50/60 Hz
Taille de l’échantillon 90 g
Plage de températures (métrique) 40 °C à 180 °C
Type Analyseur d’humidité
Tension 240 V
Poids (métrique) 4 kg
Operating Limit Temperature Range (Metric) 10 °C à 40 °C
Legal for Trade Non