Learn More
Epredia™ Lame de microtome jetable MB35 Premier
Code produit 11992345 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profile:
Bas
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profile Conditionnement
11992345 Bas 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11992345 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 3050835
 Article restreint
En stock
Utilisez la lame de microtome jetable Epredia™ MB35 Premier pour les applications de coupe de routine.
  • Profil bas
  • Durabilité accrue
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lame à profil bas
Profile Bas
À utiliser avec (application) Idéales pour les applications de coupe de routine
Jetable Oui
Angle de coupe 35°
Épaisseur (impériale) 0,01 in
Épaisseur (métrique) 0,25 mm