Learn More
OHAUS™ Analyseur d'humidité MB62
Code produit 30158522 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
90 g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
30158522 90 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30158522 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30971923
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2935.00€
    2139.00€ / 1 pièces
    Économisez 796.00€
    27% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Analyseur d'humidité conçu pour une durabilité et une performance flexible dans une variété d'applications liées à l'humidité.
Le MB62 est doté d'un boîtier repensé, d'un système de chauffage innovant en fibre de carbone et d'une cellule de charge améliorée pour une durabilité et des performances accrues. Grâce à sa flexibilité en matière de création de méthodes, de paramètres et d'accès aux données, le MB62 convient à une variété d'applications d'humidité dans de nombreuses industries.
Caractéristiques uniques :
  • Conçu dans un souci de durabilité et de simplicité, le large écran LCD de 5 in, la commande par bouton et la nouvelle technologie de chauffage en fibre de carbone garantissent une durée de vie plus longue et des résultats fiables.
  • Gestion flexible des méthodes et des échantillons avec 4 profils de séchage, 7 critères d'arrêt et un stockage de bibliothèque pour jusqu'à 20 méthodes et 100 résultats avec identifiant d'échantillon pour un rappel facile.
  • Suivez en permanence l'état de vos tests et de votre machine. La courbe d'indication affiche l'état du test, et l'état de la machine est facilement visible grâce au voyant d'état multicolore.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gammes de mesure (gaz ou vapeur) 0,5% a 100%
Mémoire 20 méthodes, 100 résultats
Modèle MB62
Reproductibilité 0,018 % (échantillon 10 g), 0,10 % (échantillon 3 g)
Minuteur 5 auto, manuel, chronométré
Comprend Mango de sartén, cubierta de uso, bandejas de muestra, almohadillas de fibra de vidrio
Matériau Carcasa PBT
Largeur (métrique) du bac 90 mm
Dimensions (L x l x H) 35 x 21 x 14 cm
Garantie 2 ans
Précision affichage 1 mg/0.01%
Type d’affichage LCD
Type de connexion RS232 USB Appareil
Profondeur (métrique) 352 mm
Capacité 90 g
À utiliser avec (application) Éducation, Food, Industrie, Laboratoire, Pharmacie
Fréquence 50/60 Hz
Taille de l’échantillon 90 g
Plage de températures (métrique) 40°C à 200°C
Type Analyseur d’humidité
Tension 240 V
Poids (métrique) 4 kg
Operating Limit Temperature Range (Metric) 10 °C à 40 °C
Legal for Trade Non