Learn More
OHAUS™ Analyseur d'humidité MB92
Code produit 30158521 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
90 g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
30158521 90 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30158521 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30971924
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4590.00€
    3839.92€ / 1 pièces
    Économisez 750.08€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Analyseur d'humidité haute performance doté de fonctionnalités avancées pour les applications les plus exigeantes.
Le nouveau MB92 est doté d'un boîtier repensé, d'un système de chauffage innovant en fibre de carbone et d'une cellule de charge améliorée pour une durabilité et des performances accrues. Idéal pour les utilisateurs exigeant un niveau de performance supérieur, tant en laboratoire qu'en production, offrant une sécurité et une intégrité des données accrues grâce à la protection par mot de passe.
Caractéristiques uniques :
  • Robuste et durable grâce à sa nouvelle technologie de chauffage au carbone et à son écran tactile capacitif couleur amélioré, le MB92 est le choix idéal pour les utilisateurs exigeant un haut niveau de performance et de précision.
  • La multiplicité des profils de séchage, des critères d'arrêt et des méthodes offre une grande flexibilité dans la création des méthodes. La protection renforcée par mot de passe garantit une sécurité et une intégrité accrues des données.
  • Un panneau entièrement en verre et un assemblage de chambre de chauffe sans outil facilitent le nettoyage et l'entretien. Parfait pour le laboratoire comme pour l'atelier de production.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gammes de mesure (gaz ou vapeur) 0,5% a 100%
Mémoire 20 méthodes, 200 résultats
Modèle MB92
Reproductibilité 0,015 % (échantillon 10 g), 0,08 % (échantillon 3 g)
Minuteur 5 Automático, Personalizado - Pérdida de peso/Tiempo configurado por el usuario, Manual, Temporizado
Comprend Mango de sartén, cubierta de uso, bandejas de muestra, almohadillas de fibra de vidrio
Matériau Carcasa PBT
Largeur (métrique) du bac 90 mm
Dimensions (L x l x H) 35 x 21 x 14 cm
Garantie 2 ans
Précision affichage 1 mg/0.01%
Type d’affichage Écran LCD tactile
Type de connexion RS232 USB hôte. USB Appareil
Profondeur (métrique) 352 mm
Capacité 90 g
À utiliser avec (application) Éducation, Food, Industrie, Laboratoire, Pharmacie
Fréquence 50/60 Hz
Taille de l’échantillon 90 g
Plage de températures (métrique) 40°C à 200°C
Type Analyseur d’humidité
Tension 240 V
Poids (métrique) 4 kg
Operating Limit Temperature Range (Metric) 10 °C à 40 °C
Legal for Trade Non