Learn More
MBD, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10015810 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10015810 1 g Flacon en verre 1g
11966831 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10015810 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 413540010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 33984-50-8 | C14H12N4O4 | 300.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33984-50-8
Formule moléculaire C14H12N4O4
Poids moléculaire (g/mol) 300.26
Clé InChI IENONFJSMWUIQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-methoxybenzylamino-7-nitrobenzofurazan, 4-4-methoxybenzylamino-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole, mbd, 7-p-methoxybenzylamino-4-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole, 2,1,3-benzoxadiazol-4-amine, n-4-methoxyphenyl methyl-7-nitro, benzofurazan, 4-p-methoxybenzyl amino-7-nitro, n-4-methoxyphenyl methyl-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-amine
CID PubChem 99555
Nom IUPAC N-[(4-méthoxyphényl)méthyl]-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-7-amine
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CNC2=CC=C(C3=NON=C23)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau MBD
Point de fusion 176.0°C to 180.0°C
Couleur Orange à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 300.26
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre