Learn More
Thermomètre à immersion totale MBL™, alcool bleu
Code produit 12529985
Modifier l'affichage
Click to view available options
Temperature: -10 to 50 deg.C; Graduation: 0.5 deg.C
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
12529985 Temperature: -10 to 50 deg.C; Graduation: 0.5 deg.C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12529985 Fournisseur MBL International Code fournisseur 30/050/05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Filled with safe low toxicity blue or green indicating fluid and calibrated for total immersion. MBL™ Blue Spirit Total Immersion Thermometer gives accurate readings when the thermometer is immersed to a specific depth. Graduations are marked in permanent amber stain. White background provides clear observation of colored liquid column. Reinforced bulb allows stirring. Includes plastic non-roll top and safety suspension ring.
  • Sans mercure – rempli d’alcool vert ou bleu à faible toxicité
  • Étalonné pour une immersion totale
  • Graduations ambrées indélébiles
  • Le fond blanc permet une observation claire de la colonne de liquide colorée en bleu.
  • Extrémité renforcée pour l’agitation
  • Avec capuchon anti-rotation en plastique et anneau de suspension de sécurité
  • Longueur nominale de 305 mm avec élément 30/210/10 d’une longueur de 405 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type d’immersion Total
Comprend Safety suspension ring
Longueur (métrique) globale 305 mm
Remplissage du thermomètre Mercury-free
Température max. (métrique) 50°C
Température min. (métrique) −10°C
Plage de températures (métrique) -10°C to +50°C