Learn More
Fiole jaugée classe B en verre borosilicaté MBL™
Code produit 12054448
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
Taille du bouchon:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Hauteur (métrique):
70 mm
90 mm
110 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolérance:
± 0,3 ml
± 0,8 ml
± 1,2 ml
± 2,4 ml
±0,05 ml
±0,08 mL
±0,2 ml
±0,5 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Hauteur (métrique) Tolérance unitSize
12054448 1000 ml 24/29 300 mm ± 0,8 ml 2 pièces
12653022 100 ml 14/23 170 mm ±0,2 ml 5 pièces
12613022 10 ml 10/19 90 mm ±0,05 ml 5 pièces
12663022 200 ml 14/23 210 mm ± 0,3 ml 5 pièces
12050703 2000 ml 29/32 370 mm ± 1,2 ml 1 pièce
12000703 250 ml 14/23 220 mm ± 0,3 ml 2 pièces
10111930 20 ml 10/19 110 mm ±0,08 mL 5 pièces
12633022 25 ml 10/19 110 mm ±0,08 mL 5 pièces
12070703 5 l 34/35 475 mm ± 2,4 ml 1 pièce
12020703 500 ml 19/26 260 mm ±0,5 mL 2 pièces
12603022 5 ml 10/19 70 mm ±0,05 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 12054448 Fournisseur MBL International Code fournisseur FRD038P
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté pour une performance optimale sans corrosion. La fiole jaugée classe B en verre borosilicaté MBL™ est conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664. Les inscriptions en émail bleu facilitent l’évaluation du volume. Comprend un bouc
  • Conforme aux normes ISO 1042 et DIN 12664
  • En verre borosilicaté pour une performance optimale sans corrosion
  • Inscriptions en émail bleu
  • Bouchon en Pe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 1042, DIN 12664
Matériau du bouchon Polyéthylène
Description Inscriptions en émail bleu
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 300 mm
Tolérance ± 0,8 ml
Graduated Oui
Classe B
Taille du bouchon 24/29