Learn More
Pipettes graduées en verre type 1 classe AS MBL™
Code produit 11389653
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Graduations:
0,01 mL
0,02 mL
0,05 mL
0,1 mL
Couleur:
Jaune
Noir
Orange
Rouge
Vert
Tolérance:
±0,01 ml
±0,03 ml
±0,050 mL
plusmn; 0,007 ml
plusmn; 0,10 ml
Conditionnement:
2 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Graduations Couleur Tolérance unitSize
11389653 10 ml 0,1 mL Orange ±0,050 mL 2 pièces
11399653 25 ml 0,1 mL Vert plusmn; 0,10 ml 2 pièces
11359653 1 ml 0,01 mL Jaune plusmn; 0,007 ml 2 pièces
11369653 2 ml 0,02 mL Noir ±0,01 ml 2 pièces
11379653 5 ml 0,05 mL Rouge ±0,03 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11389653 Fournisseur MBL Code fournisseur PRA776AS
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pipetez avec précision. Les pipettes en verre sodocalcique MBL™ classe AS type 1 portent des graduations ambrées indélébiles. La marque zéro se trouve en haut des pipettes de type 1.
  • Conformes à la norme ISO 835
  • Étalonnées pour délivrer un volume donné entre zéro (en haut) et n’importe quel trait de graduation jusqu’à l’épaulement
  • Graduations dans une coloration ambrée permanente résistante aux solutions de lavage agressives
  • Chaque pipette est étalonnée pour délivrer un volume donné dans un délai de +5 s
  • En verre sodocalcique avec buses usinées pour assurer une plus grande résistance et des temps d’écoulement corrects
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Calibré Oui
Certifications/Conformité ISO 835
Matériau Verre sodocalcique
Graduée Oui
Graduations 0,1 mL
Tolérance ±0,050 mL
Couleur Orange
Volume (métrique) 10 ml
Type Pipette