Learn More
Pipettes graduées en verre type 1 classe B MBL™
Code produit 12530046
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Graduations:
0,01 mL
0,02 mL
0,05 mL
0,1 mL
Tolérance:
±0,01 ml
±0,05 ml
±0,1 ml
±0,2 ml
Conditionnement:
5 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Graduations Tolérance unitSize
12530046 25 ml 0,1 mL ±0,2 ml 5 pièces
12500046 2 ml 0,02 mL ±0,01 ml 5 pièces
12520046 10 ml 0,1 mL ±0,1 ml 5 pièces
12590036 1 ml 0,01 mL ±0,01 ml 5 pièces
12510046 5 ml 0,05 mL ±0,05 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12530046 Fournisseur MBL International Code fournisseur PRA768B
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Mesurez les liquides avec des graduations ambrée indélébiles. Les pipettes graduées en verre MBL™ de classe B avec le marquage du zéro en haut (type 1) le rendent facile.
  • Conformes à la norme ISO 835
  • Étalonnées pour délivrer un volume donné entre zéro (en haut) et n’importe quel trait de graduation jusqu’à l’épaulement
  • Graduations dans une coloration ambrée permanente résistante à des solutions de nettoyage agressives
  • En verre sodocalcique avec buses usinées robustes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Pour délivrer un volume donné
Certifications/Conformité ISO 835
Matériau Verre sodocalcique
Graduée Oui
Graduations 0,1 mL
Quantité 5/boîte
Tolérance ±0,2 ml
Couleur Vert
Volume (métrique) 25 ml
Type Pipette graduée