Learn More
Invitrogen™ Human MBL (MBL2) ELISA Kit
Code produit 15465063
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15465063 96 dosages 1 kit
17195499 5 x 96 tests 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15465063 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EHMBL2
ELISA
The Human MBL(MBL2) ELISA quantitates Hu MBL in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu MBL. Principle of the method The Human MBL solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La lectine liant le mannan (MBL ; également appelée lectine ou protéine liant le mannose) est une protéine liant les glucides multimériques produite dans le foie et sécrétée dans le sang, où elle constitue un élément important dans la défense immunitaire innée contre les micro-organismes envahissants. Ses formes normalement oligomérisées sont associées à des proprotéases sérines spécifiques (les MASP) qui sont activées lorsque le MBL se lie aux surfaces microbiennes des glucides et, à leur tour, activent le complément via la voie MBL ou lectine. La détermination des concentrations de MBL dans le sérum peut être utile pour l’élucidation de défauts immunitaires soupçonnés et comme indicateur pronostique avertissant la nécessité de mesures thérapeutiques ou prophylactiques accrues chez les patients immunodéprimés, y compris les patients recevant une chimiothérapie anticancéreuse, et les patients atteints de fibrose kystique, de SLE ou d’arthrite rhumatoïde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P11226
Plage de dosage 0,034-25 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,03 ng
Plage d’étalonnage 0,03 ng/ml à 25 ng/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Autres protéines
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Spécificité Cette paire d’anticorps utilisée par la méthode ELISA détecte la MBL humaine. Autres espèces non encore déterminées.
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 4153
Symbole de gène(s) COLEC1,HSMBPC,MBLD,MBP,MBP-C,MBP1,MBPD,MBL2
Coefficient de variation inter-dosage < 12 %
Coefficient de variation intra-dosage < 10 %
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Microbiologie
Volume d’échantillon Plasma, 1 μl ; sérum, 1 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme RP11-94H3.1, COLEC1, HSMBPC, MBLD, MBP, MBP-C, MBP1, MBPD, MBL2
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min