Learn More
Pipettes en verre classe AS MBL™ à un seul trait
Description
Fabriquées en verre sodocalcique, conformes aux normes ISO 648 et DIN 12691. Les pipettes en verre MBL™ à un trait de classe A S sont étalonnées pour la distribution et comprennent des marquages oranges indélébiles.
- Conforme aux normes ISO 648 et DIN 12691
- Étalonnées pour délivrer
- Munies d’un code de lot permettant de télécharger un certificat de lot
- Marquage en coloration ambrée permanente
- Classe AS avec délai d’attente de +5 s
- En verre sodocalcique avec buses usinées robustes
Spécification
Spécification
| Précision | plusmn; 0,015 ml |
| Étalonnage | Pour délivrer un volume donné |
| Certifications/Conformité | ISO 648, DIN 12691 |
| Classe | AS |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Graduée | Oui |
| Couleur de graduation | Ambré |
| Quantité | 2/boîte |
| Tolérance | ±0,015 mL |
| Couleur | Blanc |
| Afficher plus |