Learn More
Pipettes en verre de classe B à un repère MBL™
Description
- Conforme aux normes ISO 648 et DIN 12690
- Étalonnées pour délivrer
- En verre sodocalcique avec buses usinées pour réduire la casse
- Marquages ambrés indélébiles incrustés dans la surface du verre pour améliorer la résistance chimique
Spécification
Spécification
| Étalonnage | Pour délivrer un volume donné |
| Certifications/Conformité | ISO 648, DIN 12690 |
| Classe | B |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Graduée | Oui |
| Couleur de graduation | Ambré |
| Quantité | 5boîte |
| Tolérance | ±0,1 ml |
| Couleur | Rouge |
| Volume (métrique) | 50 ml |
| Afficher plus |