Learn More
Burette en verre borosilicaté de classe B MBL Volumetrics™ avec entonnoir intégré à haut cannelé
Code produit 12035362
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
12035362 25 ml 1 pièce
12134262 50 ml 1 pièce
12184252 10 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12035362 Fournisseur MBL International Code fournisseur BRB075P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.01€
    34.52€ / 1 pièces
    Économisez 10.49€
    23% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 10-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué en verre borosilicaté. Conforme aux ISO 385. MBL™ La burette en verre borosilicaté de classe B avec son entonnoir cannelé facilite et sécurise le remplissage. Comprend un robinet d’arrêt en PTFE exempt de graisse avec alésage de 1,5 mm. Les graduations sont marquées de manière facile à
Fabriqué en verre borosilicaté. Conforme à ISO 385. MBL™ Le Buret de classe B en verre de borosilicate avec bouchon à tubulure apparenté permet un remplissage plus facile et plus sûr. Comprend un robinet d’arrêt en PTFE exempt de graisse avec alésage de 1,5 mm. Les grades sont marqués comme faciles à
  • Conformes à la norme ISO 385
  • Les tailles 10 ml, 25 ml et 50 ml sont disponibles et équipées d’un entonnoir pour faciliter et sécuriser le remplissage
  • Robinet d’arrêt en PTFE exempt de graisse avec alésage de 1,5 mm
  • Graduations en émail bleu facile à lire
  • En verre borosilicaté
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
Longueur (métrique) 620 mm
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,1 mL
Comprend Robinet d’arrêt en PTFE exempt de graisse avec alésage de 1,5 mm
Balance Bleu
Matériau du robinet d’arrêt PTFE
Tolérance ±0,1 mL
Type Burette volumétrique
Class Classe B.
Certifications/Conformité ISO 385