Learn More
MBL Volumetrics™ Burette classe B en verre borosilicaté MBL Volumetrics™ avec clé en verre
Code produit 12401567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12401567 50 ml 1 pièce
12411567 100 ml 1 pièce
12491557 25 ml 1 pièce
12481557 10 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12401567 Fournisseur MBL Volumetrics™ Code fournisseur BRB058P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.75€
    30.34€ / 1 pièces
    Économisez 10.41€
    25% de réduction
En stock
Fabriqué en verre borosilicaté. MBL Volumetrics™ Burette en verre borosilicaté de classe B avec clé en verre conforme aux normes ISO 385 normes. Clés de remplacement interchangeables disponibles en cas de perte ou de détérioration. Les graduations en émail bleu facilitent la lecture.
  • Conformes à la norme ISO 385
  • Alésage de clé de 1,5 mm
  • Les clés de remplacement sont disponibles en cas de perte ou de détérioration : les clés sont entièrement interchangeables
  • Graduations en émail bleu facile à lire
  • En verre borosilicaté
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Longueur (métrique) 820 mm
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,1 mL
Hauteur (métrique) 745 mm
Balance Bleu
Matériau du robinet d’arrêt Verre
Tolérance ±0,1 mL
Type Burette volumétrique
Class Classe B.
Certifications/Conformité ISO 385