Learn More
Burette classe B en verre borosilicaté MBL Volumetrics™ avec clé en verre
Code produit 12411567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
12411567 100 ml 1 pièce
12491557 25 ml 1 pièce
12481557 10 ml -
12401567 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12411567 Fournisseur MBL International Code fournisseur BRB060P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.10€
    41.87€ / 1 pièces
    Économisez 5.23€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué en verre borosilicaté. MBL Volumetrics™ Burette en verre borosilicaté de classe B avec clé en verre conforme aux normes ISO 385 normes. Clés de remplacement interchangeables disponibles en cas de perte ou de détérioration. Les graduations en émail bleu facilitent la lecture.
  • Conformes à la norme ISO 385
  • Alésage de clé de 1,5 mm
  • Les clés de remplacement sont disponibles en cas de perte ou de détérioration : les clés sont entièrement interchangeables
  • Graduations en émail bleu facile à lire
  • En verre borosilicaté
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Longueur (métrique) 870 mm
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,2 ml
Hauteur (métrique) 825 mm
Balance Bleu
Matériau du robinet d’arrêt Verre
Tolérance ±0,05 mL
Type Burette volumétrique
Class Classe B.
Certifications/Conformité ISO 385