Learn More
MBL™ Burette en verre borosilicaté MBL™ de classe B
Product Code. 12025362
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
Unit Size:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Unit Size
12025362 25 ml 1 pièce
12114262 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12025362 Supplier MBL™ Supplier No. BRB074P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.71€
    32.18€ / 1 pièces
    Économisez 47.53€
    59% de réduction
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabriqué en verre borosilicaté. Conforme à la norme ISO 385. La burette en verre borosilicaté MBL™ de classe B comprend un robinet d’arrêt en PTFE exempt de graisse avec alésage de 1,5 mm. Les graduations sont marquées en émail bleu facile à lire.
  • Conformes à la norme ISO 385
  • Robinet d’arrêt en PTFE exempt de graisse avec alésage de 1,5 mm
  • Graduations en émail bleu facile à lire
  • En verre borosilicaté
Specifications
Capacité (métrique) 25 ml
Longueur (métrique) 620 mm
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,1 mL
Comprend Robinet d’arrêt en PTFE exempt de graisse avec alésage de 1,5 mm
Balance Bleu
Matériau du robinet d’arrêt PTFE
Tolérance ±0,1 mL
Type Burette volumétrique
Class Classe B.
Certifications/Conformité ISO 385