Learn More
MBL™ Burette en verre borosilicaté MBL™ de classe B
Code produit 12114262
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12114262 50 ml 1 pièce
12025362 25 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12114262 Fournisseur MBL™ Code fournisseur BRB076P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.60€
    34.26€ / 1 pièces
    Économisez 13.34€
    28% de réduction
Expédition estimée: 29-12-2026
Fabriqué en verre borosilicaté. Conforme à la norme ISO 385. La burette en verre borosilicaté MBL™ de classe B comprend un robinet d’arrêt en PTFE exempt de graisse avec alésage de 1,5 mm. Les graduations sont marquées en émail bleu facile à lire.
  • Conformes à la norme ISO 385
  • Robinet d’arrêt en PTFE exempt de graisse avec alésage de 1,5 mm
  • Graduations en émail bleu facile à lire
  • En verre borosilicaté
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Longueur (métrique) 820 mm
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,1 mL
Comprend Robinet d’arrêt en PTFE exempt de graisse avec alésage de 1,5 mm
Balance Bleu
Matériau du robinet d’arrêt PTFE
Tolérance ±0,1 mL
Type Burette volumétrique
Class Classe B.
Certifications/Conformité ISO 385