Learn More
MBL™ Burette modulaire MBL™ de classe B avec robinet d’arrêt en PTFE
Code produit 12451567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12451567 50 ml -
12441567 25 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12451567 Fournisseur MBL™ Code fournisseur BRB266P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.62€
    57.07€ / 1 pièces
    Économisez 30.55€
    34% de réduction
Expédition estimée: 18-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Fabriquée en verre borosilicaté et avec un entonnoir pour faciliter et sécuriser le remplissage
    • Conformes à la norme ISO 385
    • Avec entonnoir pour faciliter et sécuriser le remplissage
    • Robinet d’arrêt en PTFE pour des performances sans graisse
    • Graduations en émail bleu faciles à lire
    • Conception modulaire avec tube de burette, robinet d’arrêt et jet amovibles pour un remplacement facile
Spezifikation
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,1 mL
Balance Bleu
Matériau du robinet d’arrêt PTFE
Tolérance ±0,1 mL
Type Burette volumétrique
Certifications/Conformité ISO 385
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.