Learn More
Burette Rotaflo™ en verre borosilicaté de classe B MBL Volumetrics™ avec clé en PTFE
Description
- Conformes à la norme ISO 385
- Avec robinet d’arrêt GP ROTAFLO™ à clé en PTFE ; pas de lubrification nécessaire ; pas de grippage avec solutions caustiques ; fournit un contrôle de versement fin ; alésage de clé de 3,0 mm
- Les graduations ambrées permanentes sont incrustées dans le verre et sont spécialement résistantes aux solutions de nettoyage agressives
- En verre borosilicaté
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Longueur (métrique) | 857 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Graduations | 0,1 mL |
| Balance | Ambré |
| Matériau du robinet d’arrêt | PTFE |
| Tolérance | ±0,1 ml |
| Type | Rotaflo Buret |
| Class | Classe B. |
| Certifications/Conformité | ISO 385 |