Learn More
MBL Volumetrics™ Burette Rotaflo™ en verre borosilicaté de classe B MBL Volumetrics™ avec clé en PTFE
Code produit 12196210
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12196210 25 ml 1 pièce
12106220 100 ml 1 pièce
12186210 10 ml -
11382005 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12196210 Fournisseur MBL Volumetrics™ Code fournisseur BRB404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.75€
    47.32€ / 1 pièces
    Économisez 33.43€
    41% de réduction
Expédition estimée: 09-02-2027
Fabriqué en verre borosilicaté et conforme aux normes ISO 385. La burette Rotaflo™ en verre borosilicaté MBL Volumetrics™ de classe B avec clé en PTFE permet un contrôle fin du versement, n’est pas grippée avec des solutions caustiques et ne n
  • Conformes à la norme ISO 385
  • Avec robinet d’arrêt GP ROTAFLO™ à clé en PTFE ; pas de lubrification nécessaire ; pas de grippage avec solutions caustiques ; fournit un contrôle de versement fin ; alésage de clé de 3,0 mm
  • Les graduations ambrées permanentes sont incrustées dans le verre et sont spécialement résistantes aux solutions de nettoyage agressives
  • En verre borosilicaté
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
Longueur (métrique) 647 mm
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,1 mL
Balance Ambré
Matériau du robinet d’arrêt PTFE
Tolérance ±0,1 mL
Type Rotaflo Buret
Class Classe B.
Certifications/Conformité ISO 385