Learn More
Burette à clip de serrage et remise à zéro automatique MBL™ de classe B
Code produit 12461557
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
12461557 20 ml 1 pièce
12451557 10 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12461557 Fournisseur MBL Code fournisseur BRB006
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué en verre borosilicaté et conforme aux normes ISO 385 normes. MBL™ La burette à pincement Autozero de classe B permet un remplissage facile et une mise à zéro automatique. Presser la bouteille en polyéthylène pour remplir la burette, relâcher la pression pour laisser s'écouler le liquide en excès.
Ils sont fabriqués à partir de verre borosilicate et sont conformes aux ISO 385 normes. MBL™ Le Buret à pince auto-zéro de classe B permet un remplissage facile et une zéro automatique. Serrez le flacon en polyéthylène pour remplir le bidon, relâchez la pression pour permettre au excès de liquide de s’écouler
  • Conformes à la norme ISO 385
  • Remplissage facile et remise à zéro automatique : presser le flacon en polyéthylène pour remplir la burette ; libérer la pression pour permettre à l’excès de liquide de se vidanger dans le flacon et remettre la burette à zéro
  • Graduations en émail bleu faciles à lire
  • En verre borosilicaté
  • Avec un tube en caoutchouc simple et une valve de serrage pour un remplacement à faible coût
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 20 ml
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,1 mL
À utiliser avec (application) Analyse de l’eau
Comprend Flacon réservoir en polyéthylène et jet, clip de serrage, tube en caoutchouc
Balance Bleu
Tolérance ±0,1 mL
Type Burette automatique
Class Classe B.
Certifications/Conformité ISO 385