Learn More
Éprouvette graduée en verre MBL™ avec bouchon en polyéthylène
Description
En verre borosilicaté
- Conformes à la norme ISO 4788
- Fournie avec bouchon en polyéthylène
- Graduations en émail bleu facile à lire
- En verre borosilicaté
- Pied hexagonal robuste
Spécification
Spécification
| Type de base | Hexagonale |
| Couleur de la balance | Bleu |
| Forme | Rond |
| Type | Bouteille graduée |
| Tolérance | plusmn;1 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Certifications/Conformité | DIN 12685, ISO 4788 |
| Classe | Classe B. |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Hauteur (métrique) | 226 mm |
| Afficher plus |