Learn More
Éprouvette graduée en verre MBL™ avec bouchon en polyéthylène
Code produit 12632052
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tolérance:
plusmn;0,2 ml
plusmn;0,5 ml
plusmn;10 ml
plusmn;1 ml
plusmn;20 ml
plusmn;2 ml
plusmn;5 ml
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
5 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations Tolérance unitSize
12632052 500 ml 5 ml plusmn;5 ml 2 pièces
11941518 50 ml 1 ml plusmn;1 ml 2 pièces
11951518 100 ml 1 ml plusmn;1 ml 2 pièces
15587770 10 ml 0,2 ml plusmn;0,2 ml 10 pièces
15597770 25 ml 0,5 ml plusmn;0,5 ml 10 pièces
15507780 250 ml 2 ml plusmn;2 ml 10 pièces
15517780 1000 ml 10 ml plusmn;10 ml 10 pièces
15527780 2000 ml 20 ml plusmn;20 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 12632052 Fournisseur MBL Code fournisseur CRC312
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté
  • Conformes à la norme ISO 4788
  • Fournie avec bouchon en polyéthylène
  • Graduations en émail bleu facile à lire
  • En verre borosilicaté
  • Pied hexagonal robuste
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Bleu
Forme Rond
Type Bouteille graduée
Tolérance plusmn;5 ml
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité DIN 12685, ISO 4788
Classe Classe B.
Capacité (métrique) 500 ml
Hauteur (métrique) 403 mm
Comprend Bouchon en polypropylène
Balance Émail bleu
Numéro de bouchon 34/35
Matériau du bouchon Polypropylène, Polyéthylène
Type de bouchon Bouchon
Graduations 5 ml